1.00022
Acetone
for spectroscopy Uvasol®
Sinonimo/i:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
spectrophotometric grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
184 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Uvasol®
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
465 °C (DIN 51794)
Potenza
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
13.2 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0002%
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
330 nm, ≥15%
335 nm, ≥60%
340 nm, ≥85%
345 nm, ≥95%
350 nm, ≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
Capacità
1000 g/kg water absorbing capacity
P. eboll.
56 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point <-20 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 330 nm Amax: ≤0.82
λ: 335 nm Amax: ≤0.22
λ: 340 nm Amax: ≤0.07
λ: 345 nm Amax: ≤0.02
λ: 350 nm Amax: ≤0.004
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup