1.04718
Isoottano
for spectroscopy Uvasol®
Sinonimo/i:
2,2,4-trimetilpentano, Isoottano
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
41 mmHg ( 21 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
745 °F
Potenza
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
6 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0002%
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
205 nm, ≥30%
215 nm, ≥65%
220 nm, ≥80%
225 nm, ≥85%
235 nm, ≥90%
245 nm, ≥98%
255 nm, ≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
P. ebollizione
98-99 °C (lit.)
Punto di fusione
−107 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -12 °C
Densità
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 205 nm Amax: ≤0.52
λ: 215 nm Amax: ≤0.19
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 225 nm Amax: ≤0.07
λ: 235 nm Amax: ≤0.05
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
λ: 255 nm Amax: ≤0.004
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Caratterizzazione del distillato di acidi grassi di palma, dei regioisomeri di diacilglicerolo e dei relativi prodotti di esterificazione mediante cromatografia ad esclusione dimensionale ad alte prestazioni. Questa ricerca utilizza l'isoottano nell'analisi dei distillati di acidi grassi di palma e dei loro derivati, sottolineandone il ruolo nel migliorare le tecniche cromatografiche per l'analisi dei lipidi.(Aryusuk et al., 2024).
- Ottimizzazione multivariata e validazione di un metodo QuEChERS modificato per la determinazione di PAH e PCB nella carne alla griglia mediante GC-MS. Questo studio utilizza l'isoottano per l'estrazione e l'analisi di composti pericolosi in campioni di cibo, dimostrando tecniche avanzate di preparazione dei campioni finalizzate a garantire la sicurezza alimentare (Ostadgholami et al., 2023).
- Compatibilità dell'estrazione del punto di nuvola con la gascromatografia: effetti di matrice del Triton X-100 sull'analisi GC-MS e GC-MS/MS di pesticidi organoclorurati e organofosforici. Nello studio viene messo in risalto l'isoottano come componente critico nell'estrazione e nell'analisi cromatografica delle tossine ambientali, mostrandone l'utilità nel ridurre le interferenze di matrice (Hristozova et al., 2024).
- Caratterizzazione e applicazione su scala pilota della serina proteasi ZMS-2 con nuove proprietà per la lavorazione ecologica della pelle. Anche se stabilendo delle correlazioni indirette, questo articolo illustra nel modo più ampio l'applicabilità dei metodi biochimici industriali che permettono di definire il ruolo dell'isoottano nell'ottimizzazione dei processi (Khan et al., 2023).
- Studio, mediante analisi gravimetrica, spettroscopia IR e metodi di inversione (IRIS), delle proprietà di diffusione delle miscele di zeoliti. In questo articolo viene discusso l'uso dell'isoottano nello studio delle proprietà di trasporto delle zeoliti, importanti per i processi catalitici e di separazione in chimica (Ait Blal et al., 2023).
Specifiche
Risultati analitici
Residuo all′evaporazione: ≤ 0,0002%
Acqua: ≤ 0,005%
Colore: ≤ 10 Hazen
Acidità: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinità: ≤ 0,0002 meq/g
Fluorescenza (come chinina a 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluorescenza (come chinina a 365 nm): ≤ 1,0 ppb
Trasmissione (a 205 nm): ≥ 30%
Trasmissione (a 215 nm): ≥ 65%
Trasmissione (a 220 nm): ≥ 80%
Trasmissione (a 225 nm): ≥ 85%
Trasmissione (a 235 nm): ≥ 90%
Trasmissione (a 245 nm): ≥ 98%
Trasmissione (da 255 nm): ≥ 99%
Assorbanza (a 205 nm): ≤ 0,52
Assorbanza (a 215 nm): ≤ 0,19
Assorbanza (a 220 nm): ≤ 0,10
Assorbanza (a 225 nm): ≤ 0,07
Assorbanza (a 235 nm): ≤ 0,05
Assorbanza (a 245 nm): ≤ 0,01
Assorbanza (da 255 nm): ≤ 0,004
Conforme ai requisiti per la spettroscopia per uso specifico secondo ACS e Reag. Ph Eur
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Articoli
Learn about the UV-spectrometric determination of the K268 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 268 nm, to ensure quality and compliance with regulatory standards.
Protocolli
Metodo: Spettrofotometria UV/VIS; Metodo n° 2524
Method: UV/VIS spectrophotometry; Method No. 2524