Documenti
1.02950
Supelco
Dimetil solfossido
for spectroscopy Uvasol®
Sinonimo/i:
DMSO
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.13
Beilstein:
506008
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-664-3
NACRES:
NA.03
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Potenza
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0004%
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
270 nm, ≥35%
280 nm, ≥50%
310 nm, ≥80%
330 nm, ≥90%
350 nm, ≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
kinematic viscosity
2.14 cSt
P. eboll.
189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 87 °C
Densità
1.10 g/mL (lit.)
Assorbanza UV
λ: 270 nm Amax: ≤0.46
λ: 280 nm Amax: ≤0.30
λ: 310 nm Amax: ≤0.10
λ: 330 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.013
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified.
Avvertenza
Si sottoraffredda facilmente e rifonde lentamente a temperatura ambiente. Il prodotto solidificato può liquefarsi nuovamente senza subire danni se riscaldato a temperatura ambiente.
Specifiche
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Evaporation residue: ≤ 0.0004 %
Water: ≤ 0.05 %
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 270 nm): ≥ 35 %
Transmission (at 280 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 310 nm): ≥ 80 %
Transmission (at 330 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 350 nm): ≥ 97 %
Absorbance (at 270 nm): ≤ 0.46
Absorbance (at 280 nm): ≤ 0.30
Absorbance (at 310 nm): ≤ 0.10
Absorbance (at 330 nm): ≤ 0.05
Absorbance (from 350 nm): ≤ 0.013
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup