Documenti
1.08262
Supelco
Acido trifluoroacetico
for spectroscopy Uvasol®
Sinonimo/i:
TFA
About This Item
Formula condensata:
CF3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.02
Beilstein:
742035
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-929-3
NACRES:
NA.03
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
97.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8% (acidimetric)
Forma fisica
liquid
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
≤10% Water (Karl Fischer)
Residuo dopo evaporazione
≤0.005%
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
265 nm, ≥10.0%
305 nm, ≥50.0%
320 nm, ≥80.0%
325 nm, ≥90.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
P. eboll.
72.4 °C (lit.)
Punto di fusione
−15.4 °C (lit.)
Solubilità
soluble 10 g/mL
Densità
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Nella spettroscopia UV/VIS e a infrarossi, l′accuratezza dei risultati dipende dall′impiego di solventi molto puri per la preparazione dei campioni. I solventi Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> sono stati concepiti appositamente per la spettroscopia e per altre applicazioni che richiedono solventi della massima purezza spettrale. Il processo di purificazione offre maggiore sicurezza nelle applicazioni e impedisce gli errori di interpretazione dei risultati analitici dovuti alle tracce di contaminazione UV, IR o ad impurezze fluorescenti. I solventi Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> offrono la migliore trasmittanza UV. In tutte le specifiche viene identificata la trasmittanza minima per 5 lunghezze d′onda tipiche.
Applicazioni
  • Caratterizzazione della ribostamicina e delle sue impurezze mediante un rivelatore di nano-quantità di analiti. Lo studio esamina la ribostamicina e le sue impurezze utilizzando un rilevatore di nano-quantità di analiti e descrive in dettaglio un confronto sistematico tra tre diversi rivelatori di aerosol. Il ruolo dell'acido trifluoroacetico come additivo della fase mobile aumenta la sensibilità di rilevamento e la precisione analitica, rendendolo fondamentale per un'accurata profilazione delle impurezze e per il controllo della qualità farmaceutica (Meng et al., 2024).
  • Cambio di paradigma: Ruolo principale degli effetti di esclusione dimensionale dipendenti dall'accoppiamento ionico nelle separazioni peptidiche in fase inversa in proteomica bottom-up. Questa ricerca evidenzia il ruolo critico dell'acido trifluoroacetico nel modificare le proprietà di accoppiamento ionico e di esclusione dimensionale dei peptidi durante le separazioni in fase inversa in proteomica. Lo studio fornisce una comprensione più approfondita dei meccanismi che influenzano il comportamento dei peptidi, essenziale per lo sviluppo di tecniche analitiche più efficaci (Yeung et al., 2024).
  • Nuova estrazione assorbente in fase tessuto (FPSE) per l'analisi non distruttiva di campioni tessili del patrimonio culturale: Il presente lavoro introduce un nuovo metodo di estrazione assorbente in fase tessuto che utilizza l'acido trifluoroacetico tra gli altri solventi per analizzare in modo non distruttivo campioni tessili del patrimonio. Questo metodo dimostra un potenziale significativo nella conservazione del patrimonio culturale e nella scienza forense, consentendo analisi dettagliate senza danneggiare i manufatti originali (Tanasescu et al., 2024).
  • Preparazione e caratterizzazione di gradienti di fase stazionaria su colonne per cromatografia liquida C8. Lo studio tratta la preparazione e la caratterizzazione di gradienti di fase stazionaria per colonne cromatografiche, con l'acido trifluoroacetico utilizzato per regolare il pH e la forza ionica della fase mobile. Viene mostrato come questa modifica migliora la separazione cromatografica di miscele complesse, rivelandosi fondamentale per le separazioni su scala analitica e preparativa (Cecil et al., 2024).
  • Ottimizzazione dell'assorbimento della cianocobalamina (vitamina B(12)) su nanoparticelle mesoporose di ossido di ferro superparamagnetico. Questa indagine utilizza l'acido trifluoroacetico nella sintesi e nella funzionalizzazione delle nanoparticelle per un efficiente assorbimento della vitamina B(12). Lo studio esplora le implicazioni per i sistemi di veicolazione mirata di farmaci e la bioseparazione, dimostrando l'adattabilità e l'efficacia di queste nanoparticelle ingegnerizzate (Flieger et al., 2024).
Risultati analitici
Saggio (acidimetrico): ≥ 99,8%
Acqua K.F.): ≤ 0,10%
Numero colore (alfa): ≤ 10
Residuo all′evaporazione: ≤ 0,005%
Trasmissione UV (a 265 nm): ≥ 10,0%
Trasmissione UV (a 305 nm): ≥ 50,0%
Trasmissione UV (a 320 nm): ≥ 80,0%
Trasmissione UV (da 325 nm): ≥ 90,0%
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Protocolli
Straightforward HPTLC-MS analysis of lactose in dairy products (milk or yoghurt) using only protein crash, centrifugation and dilution as sample preparation.
Aripiprazole, an atypical antipsychotic, treats schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.