8.22251
Acetone
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
Livello qualitativo
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
184 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
465 °C (DIN 51794)
Potenza
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
13.2 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
≤0.3% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0040%
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
Capacità
1000 g/kg water absorbing capacity
P. ebollizione
56 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point <-20 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Densità (d 20 °C/4 °C): 0,789 - 0,791
Residuo all′evaporazione: ≤ 0,0040%
Acqua: ≤ 0,30%
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.