Vai a
1.00013
Acetone
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
Sinonimo/i:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Spedizione prevista il03 giugno 2026daMerck S.p.A
39,80 €
2.5 L
Spedizione prevista il03 giugno 2026daMerck S.p.A
60,80 €
10 L
Spedizione prevista il15 giugno 2026daMerck S.p.A
260,00 €
25 L
Spedizione prevista il03 giugno 2026daMerck S.p.A
409,00 €
180 L
190 L
950 L
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.08
EC Index Number:
200-662-2
UNSPSC Code:
12352115
Beilstein/REAXYS Number:
635680
MDL number:
39,80 €
Spedizione prevista il03 giugno 2026Dettagli
Richiedi un ordine personalizzatoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
BP, JPE, NF, Ph. Eur.
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JPE,NF
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
465 °C (DIN 51794)
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacity
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
transition temp
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Application
L′intensità della luminescenza dell′acetone dipende dai componenti della soluzione. L′assorbimento di luce UV da parte dell′acetone risulta nella sua fotolisi con produzione di radicali .
L′acetone è utilizzato come solvente in un gran numero di processi produttivi farmaceutici, come il rivestimento di compresse, la granulazione e la produzione di microsfere. Trova anche impiego come solvente o co-solvente in formulazioni topiche.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.000141.07021PHR1219
Acetone EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
SAFC
1.00013
Acetone
Acetone for analysis EMSURE&#174; ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00014
Acetone
Acetone for analysis EMPARTA&#174; ACS
Supelco
1.07021
Acetone
Acetone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1219
Acetone
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, NF, JPE, Ph. Eur.
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
traceable to USP 1006801
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..