Documenti fondamentali
575771
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
12.0 wt. %±0.5 wt. % (80% NMP/20% xylene)
Sinonimo/i:
Pyre-M.L.® RK-692, Polyamic acid
Scegli un formato
250 ML
148,00 €
1 L
438,00 €
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
148,00 €
1 L
438,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
viscous liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
12.0 wt. %±0.5 wt. % (80% NMP/20% xylene)
Indice di rifrazione
n20/D 1.5052
Solubilità
H2O: miscible
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (relative)
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution (PAA) converts to polyimide at 300oC. The FTIR spectra indicates a carbonyl stretch of carboxylic acids in PAA at 1650 cm-1. Following the imidization process, the peak at 1720cm-1 grows, indicating the formation of imide group.[1][2]
Applicazioni
It is used as a precursor for polyimide coatings.[3]
It may also be used as a precursor for the preparation of carbon hollow fiber membranes.[4]
Note legali
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Bendable integrated circuits on plastic substrates by use of printed ribbons of single crystalline silicon
Ahn JH
Applied Physics Letters, 90 (2007)
Ultrathin polymer membranes for high throughput CO2 capture
Spadaccini CM
Energy Procedia, 4, 731-736 (2011)
CO2/CH4 mixed gas separation using carbon hollow fiber membranes
Yoshimune M and Haraya K
Energy Procedia, 37, 1109-1116 (2013)
Junping Ju et al.
Journal of colloid and interface science, 404, 36-41 (2013-06-01)
The triblock copolymers with the majority phase comprising fluorinated polyimide and the minor phase consisting of poly (ε-caprolactone) (PCL) were synthesized through Diels-Alder reaction between PI-Maleimide and PCL-Furfuryl Amine. The chemical composition and structure of the copolymers were characterized by