Documenti fondamentali
161330
Sigma-Aldrich
Cyclobutane-1,2,3,4-tetracarboxylic dianhydride
≥94%
Sinonimo/i:
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride, Cyclobutanetetracarboxylic acid dianhydride, Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride, Maleic anhydride cyclic dimer
Scegli un formato
5 G
224,00 €
224,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
224,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.11
Beilstein:
1430553
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
224,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥94%
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
anhydride
ester
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)C2C1C3C2C(=O)OC3=O
InChI
1S/C8H4O6/c9-5-1-2(6(10)13-5)4-3(1)7(11)14-8(4)12/h1-4H
YGYCECQIOXZODZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Cyclobutane-1,2,3,4-tetracarboxylic dianhydride was used to synthesize polyimide films[1] and poly(amic acid) having liquid crystal alignment layers[2].
Reactant for:
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
  • Preparation of photosensitive polyimide material for high performance organic thin-film transistors
  • Selective crosslinking of polyimide for photonic devices
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and characterization of novel polyimides with 1-octadecyl side chains for liquid crystal alignment layers.
Lee YJ, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 18(3), 226-234 (2007)
The synthesis and X-ray structure of 1, 2, 3, 4-cyclobutane tetracarboxylic dianhydride and the preparation of a new type of polyimide showing excellent transparency and heat resistance.
Suzuki H, et al.
Journal of Polymer Science: Part A, General Papers, 38(1), 108-116 (2000)
Mei Zhang et al.
Polymers, 12(7) (2020-07-16)
Transparent polyimides (PI) films with outstanding overall performance are attractive for next generation optoelectronic and microelectronic applications. Semi-alicyclic PIs derived from alicyclic dianhydrides and aromatic diamines have proved effective to prepare transparent PIs with high transmittance. To optimize the combined