GF66798589
Polyimide
(PI), film, thickness 0.125 mm, size 300 × 300 mm, grade kapton hn
Sinonimo/i:
IM301450
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 667-985-89
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.125 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3