Documenti fondamentali
575798
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
12.8 wt. % (80% NMP/20% aromatic hydrocarbon)
Sinonimo/i:
Pyre-M.L.® RC-5069, Polyamic acid
Scegli un formato
250 ML
107,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
107,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Concentrazione
12.8 wt. % (80% NMP/20% aromatic hydrocarbon)
Indice di rifrazione
n20/D 1.5050
Viscosità
5-12 poise
Solubilità
H2O: soluble 65-71 wt. %
Densità
1.085 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
  • Paper Title: Synthesis of nano-polyimide for microelectronic applications. This study discusses the synthesis processes from Poly (amic acid) (PAA) of poly (pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline) and its applications in microelectronics, highlighting its potential in advanced fabrication techniques (Ebnalwaled et al., 2016).
Note legali
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Domande
  1. What is the molecular weight of this polyamic acid?
    1 risposta
    1. The molecular weight of this compound has not been evaluated.
      Note the molecular formula is (C12H12N2O .C10H2O6)x.