Documenti fondamentali
431184
Sigma-Aldrich
Poly(3,3′,4,4′-biphenyltetracarboxylic dianhydride-co-1,4-phenylenediamine), amic acid solution
9.5-11.5 wt. % in 1-methyl-2-pyrrolidinone, electronic grade
Scegli un formato
10 G
209,00 €
209,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
209,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
209,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
electronic grade
Livello qualitativo
Purificato mediante
filtration through 1.0μm medium
Concentrazione
9.5-11.5 wt. % in 1-methyl-2-pyrrolidinone
Impurezze
≤10 ppm total metals
Indice di rifrazione
n20/D 1.497
Viscosità
25-30 poise(25 °C, Brookfield)(lit.)
P. ebollizione
202 °C
Temp. transizione
Tg >400 °C (imide)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Nc5ccc(cc5)N.O1C(=O)c2c(ccc(c2)c3cc4c(cc3)C(=O)OC4=O)C1=O
InChI
1S/C16H6O6.C6H8N2/c17-13-9-3-1-7(5-11(9)15(19)21-13)8-2-4-10-12(6-8)16(20)22-14(10)18;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-6H;1-4H,7-8H2
MUHWTMKSDCXLLV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Semi-conductor material. Dielectric component in thin films, high density interconnect systems and multichip modules.
Caratteristiche e vantaggi
High purity material with controlled metallic content. Polyimide has good thermal, mechanical and electrical properties.
Altre note
Store at -18° C for extended shelf life.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)