431176
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
electronic grade
Sinonimo/i:
Polyamic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
electronic grade
Purificato mediante
sub-micron filtration (0.2 μm medium)
Indice di rifrazione
n20/D 1.506
Viscosità
30-38 poise(lit.)
P. eboll.
174 °C
Temp. transizione
Tg >400 °C (imide)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter