Documenti fondamentali
575828
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
15.0 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
Sinonimo/i:
Pyre-M.L.® RC-5057, Polyamic acid
Scegli un formato
1 L
182,00 €
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
182,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Concentrazione
15.0 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
Indice di rifrazione
n20/D 1.5120
Viscosità
50-70 poise
Solubilità
H2O: 65-71 wt. %
Densità
1.090 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Proprietà fisiche
Viscosity tends to decrease over time, this will not affect the product usage.
Note legali
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
  1. 해당 polyimide에서 shape memory 특성이 나타날까요?
    1 risposta
    1. Unfortunately, this product has not been tested for shape memory application. As per the Product Detail Page, the item is manufactured by Pyre-M.L. RC-5057a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
      Here is the tech bulletin from the supplier: https://www.istusa.com/wp-content/uploads/2019/01/Pyre-ML-Technical-Bulletin.pdf
      More information can be found on the vendor's website: https://www.istusa.com/industrial_material/pyre-ml/