Documenti fondamentali
593052
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
11 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
Sinonimo/i:
Pyre-M.L.® RC-5097, Polyamic acid
Scegli un formato
250 ML
70,70 €
70,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
70,70 €
About This Item
Formula condensata:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
70,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Concentrazione
11 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
Indice di rifrazione
n20/D 1.502
Viscosità
105-135 poise
Densità
1.066 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Note legali
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jingxian Yu et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(4), e2005925-e2005925 (2020-12-30)
Optical fibers made of polymeric materials possess high flexibility that can potentially integrate with flexible electronic devices to realize complex functions in biology and neurology. Here, a multichannel flexible device based on four individually addressable optical fibers transfer-printed with flexible