Documenti fondamentali
227056
Sigma-Aldrich
N,N-dimetilformammide
N,N-Dimethylformamide
anhydrous, 99.8%
Sinonimo/i:
DMF, NSC 5356
Scegli un formato
100 ML
82,20 €
82,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
82,20 €
About This Item
Formula condensata:
HCON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.09
Beilstein:
605365
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
82,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
2.7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
833 °F
Limite di esplosione
15.2 %
Impurezze
<0.005% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
P. ebollizione
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Densità
0.944 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′N,N-dimetilformamide è un solvente polare comunemente usato nella sintesi organica. Agisce anche come precursore multifunzione per reazioni di formilazione, amminazione, amminocarbonilazione, amidazione e cianazione.[1]
N,N-dimetilformamide (DMF) è il solvente comunemente impiegato nelle reazioni chimiche. Il DMF è un utile solvente impiegato per isolare la clorofilla dai tessuti vegetali.[2] È un reagente impiegato diffusamente nella sintesi organica. Svolge più ruoli in diverse reazioni come solvente, agente disidratante, agente riducente, nonché catalizzatore. È un elemento costitutivo multifunzione per la sintesi di composti contenenti O, -CO, -NMe2, -CONMe2, -Me, -CHO come gruppi funzionali.[1]
Applicazioni
L′N,N-dimetilformamide (anidro) è stato usato come solvente per la sintesi del coniugato citotossico dell′ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LH-RH) AN-152 (un farmaco chemioterapico) e del fluoroporo C625 [4-(N,N-difenilamino)-4′-(6-O-emiglutarato)esilsolfinil stilbene].[3] Può essere impiegato come terreno solvente per le varie reazioni di riduzione organica.[4]
Il DMF è stato utilizzato come solvente nei seguenti processi:
  • Sintesi multifase di L-azidoomoalanina (L-Aha) durante la sostituzione del mesilato da parte del sodio azide.[5]
  • Sintesi di fosfina-FLAG®, un reagente di rilevamento per la marcatura metabolica dei glicani.[6]
  • Sintesi di per-O-acetilato 6-azidofucosio, uno zucchero azide per-O-acetilato.[6]
Solvente per molti composti organici idrofobi.
Note legali
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Guanti suggeriti per la protezione dagli schizzi
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
X Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(20), 11081-11084 (1999-09-29)
Chemotherapy is commonly used in the treatment of cancers. However, the mechanism of action of many of these agents is not well understood. We present the synthesis of a two-photon fluorophore (C625) and its biological application when chemically linked to
Reference electrode for anhydrous dimethylformamide.
Marple LW.
Analytical Chemistry, 39(7), 844-846 (1967)
A concise and scalable route to L-azidohomoalanine.
Roth S, et al.
Nature Protocols, 5(2), 1967-1973 (2010)
Metabolic labeling of glycans with azido sugars and subsequent glycan-profiling and visualization via Staudinger ligation.
Laughlin ST and Bertozzi CR.
Nature Protocols, 2(11), 2930-2944 (2007)
W P Inskeep et al.
Plant physiology, 77(2), 483-485 (1985-02-01)
We found inconsistencies in the commonly used data for chlorophyll analysis in 80% acetone. Recently developed extinction coefficients for chlorophyll b in N,N-dimethylformamide (DMF) based on values from 80% acetone are low as a result of these inconsistencies. We determined
Articoli
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Le sostanze si dicono miscibili tra di loro se, mescolate, si dissolvono a dare una soluzione uniforme. Annota nei tuoi bookmark o scarica la nostra tavola di miscibilità per i comuni solventi da laboratorio.
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  3. What is the shelf-life of this product at room temperature? Unopened and opened?
    1 risposta
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      The shelf life of the product after opening has not been investigated and would depend on environmental and handling factors such as humidity and contamination.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto