Documenti fondamentali
529982
Sigma-Aldrich
2-Iodobiphenyl
96%
Scegli un formato
25 G
191,10 €
191,10 €
Prezzo di listino273,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
191,10 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4l
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
191,10 €
Prezzo di listino273,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.662 (lit.)
P. ebollizione
300 °C (lit.)
Densità
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
phenyl
Stringa SMILE
Ic1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9I/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
QFUYDAGNUJWBSM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Iodobiphenyl is an ortho-halogenated biphenyl that can be synthesized from 2-aminobiphenyl.[1]
Applicazioni
2-Iodobiphenyl may be used in the synthesis of dibenziodolium tosylate by reacting with hydroxy(tosyloxy)iodo] benzene in acetonitrile.[2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Dicyclic Hydrocarbons. I. 2-Aklylbiphenyls.
Goodman IA and Wise PH.
Journal of the American Chemical Society, 72(7), 3076-3079 (1950)
[Hydroxy (tosyloxy) iodo] benzene, a versatile reagent for the mild oxidation of aryl iodides at the iodine atom by ligand transfer.
Koser GF and Wettach RH.
The Journal of Organic Chemistry, 45(8), 1542-1543 (1980)
Michael Barclay et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(8), 4556-4567 (2019-02-12)
We present a combined theoretical and experimental study on the ionization and primary fragmentation channels of the mono-halogenated biphenyls; 2-chlorobiphenyl, 2-bromobiphenyl and 2-iodobiphenyl. The ionization energies (IEs) of the 2-halobiphenyls and the appearance energies (AEs) of the principal fragments are