178721
(Diacetoxyiodo)benzene
98%
Sinonimo/i:
Iodobenzene I,I-diacetate, Iodosobenzene I,I-diacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: C-H Activation
Punto di fusione
161-163 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(OI(OC(C)=O)C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H11IO4/c1-8(12)14-11(15-9(2)13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3
ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.