281999
4-Bromobiphenyl
98%
Sinonimo/i:
(4-Bromophenyl)benzene, 1-Bromo-4-phenylbenzene, 4-Biphenyl bromide, 4′-Bromobiphenyl, p-Phenylphenyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
310 °C (lit.)
Punto di fusione
82-86 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9Br/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
PKJBWOWQJHHAHG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3