252247
2-Bromobiphenyl
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.628 (lit.)
P. eboll.
297-298 °C (lit.)
Punto di fusione
1.5-2 °C (lit.)
Densità
1.352 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9Br/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
KTADSLDAUJLZGL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- as reference compound to investigate extraction efficiency of solid-phase microextraction fibers, based on methacrylic acid-trimethylolpropanetrimethacrylate copolymers
- in synthesis of a novel trispirocyclic hydrocarbon having three 9-fluorene moieties around the core of truxene
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves