Documenti fondamentali
205869
Sigma-Aldrich
[Pd(OAc)2]3
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Pd(OAc)2
Scegli un formato
1 G
92,00 €
2 G
184,00 €
10 G
739,00 €
25 G
1.610,00 €
100 G
6.240,00 €
92,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
92,00 €
2 G
184,00 €
10 G
739,00 €
25 G
1.610,00 €
100 G
6.240,00 €
About This Item
Formula condensata:
Pd(OCOCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.51
Beilstein:
6086766
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
92,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
216.3-223.7 °C (dec.)
Stringa SMILE
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Il [Pd(OAc)2]3 è un complesso di coordinazione del palladio ed un catalizzatore metallico eterogeneo che trova ampia diffusione in reazioni di sintesi organica quali le reazioni di transmetallazione, le reazioni di inserzione, le addizioni ossidative, l′omoaccoppiamento diretto degli alogenuri arilici, la reazione di Buchwald-Hartwig di formazione del legame C-N, la riduzione degli alchini e le reazioni di eliminazione riduttiva. Viene impiegato anche come materiale di partenza per la sintesi di altri composti di Pd(II) oltre che per la preparazione di catalizzatori attivi a base di palladio per le reazioni di accoppiamento incrociato di Suzuki-Miyaura e di funzionalizzazione dei legami C-H.[1][2][3]
Applicazioni
Il [Pd(OAc)2]3 può essere usato come:
  • Catalizzatore per l′addizione regioselettiva anti di cloruro di idrogeno ad alchini interni e terminali[4]
  • Precursore nella preparazione di un complesso di palladio come catalizzatore eterogeneo per la reazione di accoppiamento di Heck e la reazione di accoppiamento incrociato di Sonogashira.[5][6]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Palladium (II) Acetate
Grennberg H, et al
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Polystyrene-Anchored Palladium (II) Schiff Base Complex: A Reusable Catalyst for Phosphine-Free and Copper-Free Sonogashira Cross-Coupling Reaction in Aqueous Medium
Islam M, et al.
Synthetic Communications, 41, 2583-2593 (2011)
Synthesis and characterization of bis (amine) palladium (ii) carboxylate complexes as precursors of palladium nanoparticles
Zakrzewska J and Uznanski P
Dalton Transactions, 50, 6933-6948 (2021)
Mesoporous Palladium N, N?-Bis (3-Allylsalicylidene) o-Phenylenediamine-Methyl Acrylate Resins as Heterogeneous Catalysts for the Heck Coupling Reaction
Mella C, et al.
MATERIALS, 12, 2612-2612 (2019)
Brunner, M.; Alper, H
The Journal of Organic Chemistry, 62, 7565-7565 (1997)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf