F1506
9-Fluorenone
98%
Sinonimo/i:
9H-Fluorene-9-one, Fluoren-9-one (8CI)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. eboll.
342 °C (lit.)
Punto di fusione
80-83 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H
YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Synthesis of host for the blue and green phosphorescent organic light emitting diodes (PHOLEDs).
- Synthesis of fluorene-based molecular motors.
- Synthesis of open-shell Chichibabin′s hydrocarbons as potential organic spintronic materials.
- It also acts as a sensitizer in the formation of picene via photosensitization of 1,2-di(1-naphthyl)ethane.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
325.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
163 °C