214000
TEMPO
98%
Sinonimo/i:
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical, TEMPO
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
36-38 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H18NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h5-7H2,1-4H3
QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a catalytic oxidant for copper-catalyzed, greener oxidation of alcohols under aerobic conditions.
- As a catalytic oxidant in the iodobenzene diacetae oxidation of nerol to neral.
- For trapping the styrenyl radical generated from benzoyl peroxide during nitroxide-mediated radical polymerization of styrene.
- In the carboxylation of water-resistant nanofibrillated cellulose (NFC) films.
Copper(I)/TEMPO-catalyzed aerobic oxidation of primary alcohols to aldehydes with ambient air
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.