176141
4-Hydroxy-TEMPO
95%
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, TEMPOL
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Composizione
Carbon content, 60.6-65.0%
Nitrogen content, 7.8-8.4%
Punto di fusione
69-71 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,spleen
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
294.8 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
146 °C - DIN 51758