Documenti fondamentali
317306
Sigma-Aldrich
3,3′-Iminodipropionitrile
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Bis(2-cyanoethyl)amine
Scegli un formato
100 ML
263,00 €
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
263,00 €
About This Item
Formula condensata:
HN(CH2CH2CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
P. ebollizione
205 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#CCCNCCC#N
InChI
1S/C6H9N3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h9H,1-2,5-6H2
SBAJRGRUGUQKAF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Pengcheng Zhu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 21(1), 51-51 (2020-12-05)
Quantitative evaluation of tic disorders (TDs) is challenging as there are few objective indicators that can be used for the assessment of treatment outcomes. 18F-Fluorodeoxyglucose (FDG) is a radioactive tracer that is able to cross the blood-brain barrier and can
Takeshi Tanaka et al.
The Journal of toxicological sciences, 44(2), 93-105 (2019-02-07)
Maternal exposure to 3,3'-iminodipropionitrile (IDPN) affects hippocampal neurogenesis in mouse offspring, with biphasic disruption, which facilitates neurogenesis during exposure and reduces the broad range of the granule cell lineage population at the adult stage. The present study investigated the epigenetically
Does copper ameliorate the vestibular toxicity of iminodipropionitrile (IDPN)?
J Llorens
Neurotoxicology, 26(3), 475-476 (2005-05-12)
Henrik A Hartmann
Neurotoxicology, 26(2), 277-283 (2005-02-17)
Iminodipropionitrile (IDPN) was given to rats on diets with normal copper levels, 5 ppm, and to rats on diets with high copper levels, 100 ppm. The former developed neurological symptoms, namely choreoathetoid head movements, circling and retropulsion, while the latter
Nervous and vestibular toxicities of acrylonitrile and iminodipropionitrile.
Jordi Llorens et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 110(1), 244-245 (2009-05-01)