Vai a
A3134
3-Aminopropionitrile fumarate salt
synthetic (organic), ≥98% (TLC), irreversible inhibitor of lysyl oxidase, powder
Sinonimo/i:
β-Alaninenitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
102,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
158,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
317,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2CH2CH2CN · ½ (HO2CCH=CHCO2H)
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
218-208-7
Beilstein/REAXYS Number:
3573532
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
3-Aminopropionitrile fumarate salt, metabolite
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
177 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
NCCC#N.NCCC#N.OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4.2C3H6N2/c5-3(6)1-2-4(7)8;2*4-2-1-3-5/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1-2,4H2/b2-1+;;
InChI key
NYMXYZMHOZAPHQ-SEPHDYHBSA-N
Application
3-Aminopropionitrile fumarate salt has been used as a lysyl oxidase (LOX) inhibitor:
  • to inhibit collagen cross-linking during microtissue formation and culture
  • in LIM domain only 1 (LMO1)- or vector-expressing BE2C neuroblastoma cell line in transwell migration and invasion assay
  • in lysyl oxidase (LOX) activity assay
  • to study requirement of LOX activity for inducing hypoxia-inducible factor (HIF)2A-dependent stiffness in mouse organoids
Biochem/physiol Actions
In mammals, metabolism of 3-aminopropionitrile leads to release of cyanide ions. Metabolic activity is localized in the microsomal fraction of the liver, and is believed to proceed through a free-radical pathway.
3-Aminopropionitrile (β-Aminopropionitrile (BAPN)) functions as an irreversible inhibitor of lysyl oxidase (LOX), an enzyme involved in collagen cross-linking.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M4002M1390D5782
description
metabolite
description
≥99% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to brownish-yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
mp
177 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
290-292 °C (lit.)
mp
217-218 °C (lit.)
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)