D91632
Diethyl chlorophosphate
97%
Sinonimo/i:
Diethyl phosphorochloridate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.94 (vs air)
Tensione di vapore
0.1 mmHg ( 25 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.416 (lit.)
P. eboll.
60 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOP(Cl)(=O)OCC
InChI
1S/C4H10ClO3P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
LGTLXDJOAJDFLR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup