Documenti
471283
Sigma-Aldrich
Trietilammina
≥99.5%
Sinonimo/i:
N,N-dietiletanammina
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.19
Beilstein:
605283
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
51.75 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
593 °F
Limite di esplosione
8 %
Impurezze
≤0.1% (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
P. eboll.
88.8 °C (lit.)
Punto di fusione
−115 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 112 g/L at 20 °C
Densità
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Triethylamine (TEA, Et3N) is an aliphatic amine. Its addition to matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) matrices affords transparent liquid matrices with enhanced ability for spatial resolution during MALDI mass spectrometric (MS) imaging. A head-space gas chromatography (GC) procedure for the determination of triethylamine in active pharmaceutical ingredients has been reported. The viscosity coefficient of triethylamine vapor over a range of density and temperature has been measured.
Applicazioni
Triethylamine has been used during the synthesis of:
  • 5′-dimethoxytrityl-5-(fur-2-yl)-2′-deoxyuridine
  • 3′-(2-cyanoethyl)diisopropylphosphoramidite-5′-dimethoxytrityl-5-(fur-2-yl)-2′-deoxyuridine
  • polyethylenimine600-β-cyclodextrin (PEI600-β-CyD)
It may be used as a homogeneous catalyst for the preparation of glycerol dicarbonate, via transesterification reaction between glycerol and dimethyl carbonate (DMC).
Confezionamento
18 L packaged in closed-head steel drums; 100 mL, 500 mL, 2 L, 6×500 mL, 4 L packaged in glass bottles; 200 L packaged in Kilo-Lab® steel cylinders
Note legali
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Guanti suggeriti per la protezione dagli schizzi
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Trietilammina for protein sequence analysis, ampule, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
90338
Trietilammina
Trietilammina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1683559
Trietilammina
Synthesis of glycerol 1,2-carbonate by transesterification of glycerol with dimethyl carbonate using triethylamine as a facile separable homogeneous catalyst.
Ochoa-Gomez JR, et al.
Green Chemistry, 14(12), 3368-3376 (2012)
Nicholas J Greco et al.
Nature protocols, 2(2), 305-316 (2007-04-05)
We describe procedures for the synthesis of a fluorescent pyrimidine analog and its site-specific incorporation into a DNA oligomer. The 5'-protected and 3'-activated nucleoside 4 is synthesized in three steps with an overall yield of 40%. Site-specific incorporation into a
The viscosity of triethylamine vapor at low densities and in the saturated vapor phase.
Teske V, et al.
Fluid Phase Equilibria, 293(2), 190-195 (2010)
GC quantification of cyclopropylamine, diethylamine and triethylamine in active pharmaceutical ingredients.
Raghuram P, et al.
Chromatographia, 71(9-10), 963-966 (2010)
Transparent triethylamine-containing MALDI matrices.
Rubakhin SS and Sweedler JV.
Israel J. Chem., 47(2), 185-193 (2007)