Documenti
M27603
Sigma-Aldrich
3-(Methylamino)propionitrile
98%
Sinonimo/i:
N-Methyl-β-alaninenitrile
About This Item
Formula condensata:
CH3NHCH2CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.12
Beilstein:
1699160
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
Densità
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNCCC#N
InChI
1S/C4H8N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2,4H2,1H3
UNIJBMUBHBAUET-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup