348554
3,3′-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
97%
Sinonimo/i:
(3-[[3-(Dimethylamino)propyl]amino]propyl)dimethylamine, 1,1,9,9-Tetramethyl-1,5,9-triazanonane, 2,10-Dimethyl-2,6,10-triazaundecane, Bis[3-(dimethylamino)propyl]amine, N,N,N′,N′-Tetramethyldipropylenetriamine, N,N,N′,N′-Tetramethyliminobispropylamine, N,N-Bis[3-(dimethylamino)propyl]amine, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′,N′-dimethylpropane-1,3-diamine, Tetramethyldipropylenetriamine
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
128-131 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Densità
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)CCCNCCCN(C)C
InChI
1S/C10H25N3/c1-12(2)9-5-7-11-8-6-10-13(3)4/h11H,5-10H2,1-4H3
BXYVQNNEFZOBOZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- in the synthesis of dimeric quaternary alkylammonium conjugates of sterols
- as nitrogen containing tridentate lignand in the preparation of [3,3′-iminobis(N,N-dimethylpropylamine)](4′-methoxyflavonolato)zinc(II) perchlorate complex
- in the preparation of 2-[[[N,N-bis[3-(N,N-dimethylamino)propyl]amino]carbonyl]-1-methyl-4-nitropyrrole and 3-(9-anthracenyl)- N,N-bis[3-(N,N-dimethylamino)propyl]-5-methyl-4-isoxazole carboxamide
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?