D13208
1,4-Diaminobutane
99%
Sinonimo/i:
1,4-Butanediamine, Putrescine, Tetramethylenediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Limite di esplosione
9.08 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. eboll.
158-160 °C (lit.)
Punto di fusione
25-28 °C (lit.)
Densità
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Odc1(24609)
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges