Documenti fondamentali
E33300
Sigma-Aldrich
Isocianato di etile
98%
Sinonimo/i:
Isocianatoetano
Scegli un formato
5 G
44,10 €
25 G
117,00 €
44,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
44,10 €
25 G
117,00 €
About This Item
Formula condensata:
C2H5NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
71.08
Beilstein:
773743
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
44,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
4.34 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.381 (lit.)
P. ebollizione
60 °C (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN=C=O
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-4-3-5/h2H2,1H3
WUDNUHPRLBTKOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ad alte temperature, l′isocianato di etile subisce una trimerizzazione che conduce alla sintesi di isocianurati.[1]
Applicazioni
L'isocianato di etile può essere usato per generare termoresponsività nel poliglicidolo mediante modificazione idrofobica parziale. Il poli(glicidol-co-etilglicidilcarbammato) così formatosi in presenza di un fotosensibilizzatore può essere sottoposto a foto-crosslinking per formare gel termoresponsivi.[2] Può anche essere usato nella sintesi di derivati della 4,5,6,7-tetraidrobenzo [1,2-d] tiazolo-2,6-diammina che sono potenti inibitori della DNA girasi.[3]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
The synthesis of isocyanurates on the trimerization of isocyanates under high pressure
Taguchi Y, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 63, 3486-3489 (1990)
Farid M Sroor et al.
Archiv der Pharmazie, 353(10), e2000069-e2000069 (2020-07-14)
Ethyl 2-acrylamido-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate as well as its corresponding bis-derivatives, 5-10, with aliphatic linkers were synthesized, fully characterized, and tested as novel anticancer agents. The targeted compounds, 5-10, were obtained by the Knoevenagel condensation reactions of bis-o- or -p-aldehyde with a molar
M Boutin et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 2(9), 456-461 (2005-08-11)
During the thermal degradation of 1,6-hexamethylenediiso- cyanate-based (HDI) car paint, the eight most abundant isocyanates generated are isocyanic acid, methyl isocyanate, ethyl isocyanate, propyl isocyanate, butyl isocyanate, pentyl isocyanate, hexyl isocyanate, and 1,6-hexamethylenediisocyanate. For the first time, a method using
Design, synthesis, and biological evaluation of 1?ethyl?3?(thiazol?2?yl) urea derivatives as Escherichia coli DNA gyrase inhibitors.
Tomasic T
Arch. Pharm. (Weinheim), 351(1) (2018)
Alicja Utrata-Wesołek et al.
Photochemistry and photobiology, 94(1), 52-60 (2017-08-03)
Hydrogels of biologically well-tolerated, high-molar-mass polyglycidol (PGl) and its thermoresponsive derivative poly(glycidol-co-ethyl glycidyl carbamate) have been obtained by direct UV crosslinking in the solid state. Polymers with molar masses up to 1.45 × 10
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf