Documenti fondamentali
13468
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol
mixture of cis and trans, ≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,3-O-Benzylideneglycerol
Scegli un formato
1 G
43,95 €
5 G
279,00 €
43,95 €
Prezzo di listino87,90 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
43,95 €
5 G
279,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Beilstein:
84059
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
43,95 €
Prezzo di listino87,90 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
powder
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1COC(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O3/c11-9-6-12-10(13-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2
BWKDAAFSXYPQOS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
cis-2-phenyl-1,3-dioxan-5-ol reacts with triphenylphosphine-carbon tetrabromide to yield cis-4-bromomethyl-2-phenyl-1,3-dioxolan, its trans-diastereoisomer and trans-5-bromo-2-phenyl-1,3-dioxan[1].
Applicazioni
2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol can be used as a starting material in the synthesis of 5-benzyloxy1,3-dioxan-2-one (a carbonate of glycerol monomer). It undergoes ring-opening polymerization with ε-caprolactone in presence of tin(II) 2-ethylhexanoate (Sn(oct)2).[2]
2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol was used as starting reagent in the synthesis of carbonate of glycerol monomer, 5-benzyloxy-1,3-dioxan-2-one which forms copolymers with ε-caprolactone[2].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Nucleophilic substitution in glycerol derivatives. Part VI. Halogenodeoxygenation of 2-phenyl-1, 3-dioxan-5-ol to give 1, 3-dioxans and 1, 3-dioxolans.
Aneja R and Davies AP.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 141-145 (1974)
Poly (carbonate ester) s based on units of 6-hydroxyhexanoic acid and glycerol.
Wolinsky JB, et al.
Macromolecules, 40(20), 7065-7068 (2007)