Vai a
DTT-RO
Roche
DTT
crystalline powder, =97% (Ellman′s reagent), Mr 154.3
Sinonimo/i:
DL-Ditiotreitolo, 1,4-ditiotreitolo, Reagente di ‘Cleland′, treo-1,4-dimercapto-2,3-butandiolo, DTT, Reagente di Cleland
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
125,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
320,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
694,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
MDL number:
NACRES:
NA.54
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
1,4-Dithiothreitol
assay
97% (Ellman′s reagent)
form
crystalline powder
mol wt
Mr 154.3
reaction suitability
reagent type: reductant
packaging
pkg of 10 g (10708984001), pkg of 2 g (10197777001), pkg of 25 g (11583786001)
manufacturer/tradename
Roche
pH
5.1 (20 °C)
mp
41-44 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
General description
L′1,4-ditiotreitolo è comunemente noto come reagente di Cleland. Assicura la protezione dei gruppi tiolo e riduce i legami disolfuro di peptidi e proteine. Riduce i legami disolfuro a gruppi solfidrilici ed è comunemente usato negli studi recettoriali per determinare l′impatto funzionale dei legami disolfuro nell′occupazione e funzionalità del ricettore.[1] Inoltre, mantiene i monotioli nello stato ridotto.
Application
1,4-Ditio-treitolo è impiegato in:
  • Isolamento, purificazione e caratterizzazione di proteine ed enzimi[2]
  • Misura dell′attività enzimatica (reattivazione degli enzimi)
  • Determinazione di gruppi disolfuro in proteine ed enzimi
  • Estrazione di DNA prima dell′amplificazione[3]
Un reagente eccellente per impedire l′ossidazione di gruppi SH ridotti; riduce i disolfuri quantitativamente. DTT è efficace in soluzioni tampone dei campioni per ridurre i legami proteina disolfuro prima dell′SDS-PAGE. DTT può anche essere usato per ridurre il ponte disolfuro del reticolante N,N′-bis(acriloil)cistammina per scindere la matrice del gel di poliacrilammide. DTT è meno aggressivo e tossico rispetto al 2-mercaptoetanolo. Tipicamente si ricorre a una concentrazione di DTT (100 mM) sette volte più bassa rispetto al 2-mercaptoetanolo (5% v/v, 700 mM).
Features and Benefits
Forma ossidata: <2,5% (assorbanza a 283 nm)
Preparation Note
Condizioni di stoccaggio (soluzione di lavoro): Una soluzione di DTT in un tampone Hepes a pH 7,75 è stabile per una settimana a temperature da 2 a 8 °C se il contenitore è chiuso ermeticamente e la soluzione è protetta dall′ossigeno amosferico da argo o azoto.
Other Notes
Enantiomeri
La nostra preparazione DTT non è attiva otticamente, cioè. è D,L-DTT.
Esclusivamente per ricerche di life science. Non usare a scopo diagnostico.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
3860-OPD063243815
DTT crystalline powder, =97% (Ellman&#8242;s reagent), Mr 154.3
Roche
DTT-RO
DTT
DTT OmniPur&#174; Grade, &gt;= 99.4%, Used for reduction of protein disulfide linkages
Millipore
3860-OP
DTT
assay
97% (Ellman′s reagent)
assay
≥99.4%
assay
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
assay
≥99.5% (RT)
mp
41-44 °C (lit.)
mp
-
mp
41-44 °C (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
pH
5.1 (20 °C)
pH
-
pH
-
pH
4.0-6.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
description
1,4-Dithiothreitol
description
-
description
-
description
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)