S3252
Tin(II) 2-ethylhexanoate
92.5-100.0%
Sinonimo/i:
2-Ethylhexanoic acid tin(II) salt, Stannous 2-ethylhexanoate, Stannous octoate
Saggio
92.5-100.0%
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
Densità
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Na: ≤0.5%
Stringa SMILE
CCCCC(CC)C(=O)O[SnH2]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Sn/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
278.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
137 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.