407410
Solfuro di sodio
Sinonimo/i:
Disodium sulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: sodium
Punto di fusione
950 °C (lit.)
Densità
1.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.S
CXPWOVUZRAFMDA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Qualità garantita - Purezza al 98% verificata per risultati affidabili e ripetibili.
- Disponibile in quantità scalabili: in bulk e su scala pilota
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
endothelial function in a canine model of cardiopulmonary
bypass
Articoli
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.