A mennyiségi valós idejű PCR (qPCR) lehetséges alkalmazásai az első leírás óta (Higuchi, 1993) exponenciálisan növekedtek. A kutatókat azonban frusztrálták az olyan komplikációk, mint a szennyeződés, az elégtelen amplifikáció, az alacsony érzékenység és a bizonytalanság a megfelelő statisztikai elemzéssel kapcsolatban. Egészen a közelmúltig nem volt konszenzus arról, hogy miként kezeljék ezeket az akadályokat.
Egy nemzetközi kutatócsoport, köztük Dr. Tania Nolan, a globális alkalmazás- és technikai támogatási vezetőnk, 2009-ben közzétette a MIQE (ejtsd: Mykee) irányelveket, hogy megoldja a megbízható qPCR-mérések elvégzésének kihívásait. A MIQE követésével Ön biztosan megbízhatóbb adatokat fog előállítani, és:
- Elősíti a kísérletek átláthatóságát
- Biztosítja a laboratóriumok közötti konzisztenciát
- Megtartja a tudományos irodalom integritását
A qPCR szolgáltatásaink, beleértve a primer- és szondatervezést, a vizsgálati protokollok fejlesztését, a hibaelhárítást és az adatelemzési támogatást, betartják a MIQE-t, ami lehetővé teszi, hogy gyorsabban és magabiztosan publikálhassa vagy piacra dobhassa termékét.
A MIQE ellenőrzőlista gyors útmutatója |
---|
1Klinikai kémia Copyright 2009 by AMERICAN ASSOCIATION FOR CLINICAL CHEMISTRY, INC. Sokszorosítva az AMERICAN ASSOCIATION FOR CLINICAL CHEMISTRY, INC engedélyével, a Copyright Clearance Center-en keresztül történő internetes közzététel formájában.
2Minden lényeges információt a kézirattal együtt kell benyújtani. A kívánatos információkat is be kell nyújtani, ha rendelkezésre állnak. Ha a primerek az RTPrimerDB-ből származnak, akkor a qPCR-célpontra, az oligonukleotidokra, a protokollokra és a validálásra vonatkozó információk elérhetőek ebből a forrásból.
3Az RNS első extrakciójakor elengedhetetlen a DNS hiányának megállapítása a nem-reverz transzkripciós próba segítségével. Miután a minta DNS-mentességét validálták, a nem-reverz transzkripció nélküli kontroll bevonása kívánatos, de már nem elengedhetetlen.
4A szonda szekvenciájának közzététele nagyon kívánatos és erősen ajánlott. Mivel azonban nem minden kereskedelmi forgalomban kapható, előre megtervezett próbák szállítói adják meg ezt az információt, ez nem lehet alapvető követelmény. Az ilyen próbák használata nem javasolt.