Merck
KezdőlapRákkutatásHitelesített emlőrák-sejtvonalak a rákkutatáshoz
Hitelesített emlőrák-sejtvonalak a rákkutatáshoz
A mellrák a második leggyakoribb rákos megbetegedés a nők körében, és a rák okozta halálozás egyik vezető oka.  Helyi daganatként indul, de áttéteket képezhet távoli helyekre, és halálozást okozhat. Az emlőrák heterogén, és kihívást jelent a diagnózis és a kezelés szempontjából. Különösen nagy kihívást jelentenek az úgynevezett tripla negatív emlőrákok, vagyis azok, amelyekben a daganat nem fejezi ki az emlőrákhoz leginkább kapcsolódó háromféle receptortípust növekedési ösztrogén, progeszteron és HER-2/neu, és amelyek nem reagálnak semmilyen hormonális kezelésre1.
A mellrák típusai
A duktális és a lobuláris karcinóma az emlőrák két típusa, amelyeket a kiindulási szövetükről neveztek el. A receptorok jelenléte alapján hormonreceptor-pozitív, HER2-pozitív és tripla-negatív rákokra osztják őket.
Rizikófaktorok
Az életkor az emlőrák fő kockázati tényezője, ahol az életkor előrehaladtával nő az előfordulási gyakoriság. Az ösztrogénnek való fokozott kitettség a menstruáció alatt fiatal korban, és az első terhesség idősebb korban további fontos kockázati tényezők2.
Mutations
Commonly mutated genes in breast cancer include PIK3CA, TP53, MED12, GATA3, és PTEN. Ugyanakkor a mutációk a BRCA1 és BRCA2 egyedül a familiárisan öröklődő emlőrákos esetek felét teszik ki, és emellett az ezeket a mutációkat hordozó egyének más rosszindulatú daganatok, köztük a petefészekrák nagyobb kockázatának is ki vannak téve.
Válassza ki a sejtvonalakat genetikai mutáció szerint az alábbi táblázatból, és kattintson a génekre, hogy megtalálja a releváns termékeket (antitestek, shRNS, siRNS, primerek, CRISPR plazmidok) az Ön kutatási tanulmányához.
1. táblázat.Speciális szomatikus mutációkkal rendelkező emlőrák-sejtvonalak
Kismolekulák/monoklonális antitestek
Kismolekulás vegyületek és antitestek felhasználhatók a rákos sejtek megcélzására és a tumor növekedésének és progressziójának blokkolására. A daganat stádiumától és típusától függően különböző kis molekulájú vegyületek és antitestek képesek a mellrákot megcélozni.
A célzott emlőrák elleni gyógyszerek típusai közé tartoznak:
  • Monoklonális antitestek (trasztuzumab, pertuzumab)
  • Tirozin-kináz gátlók (Lapatinib)
  • Ciklinfüggő kináz gátlók (Palbociclib, Ribociclib)./li>
  • mTOR-gátlók (Everolimus).
Ezeken kívül a poli ADP ribóz polimeráz  () vizsgálatai is.PARP) gátlókkal kapcsolatban is folynak vizsgálatok a hármas negatív emlőrák3 megcélzására.
Alkalmazások
A rákos sejtvonalak a rákkutatás alapját képezik. Számtalan vizsgálatban széles körben használták őket, mivel könnyen kezelhetők és költséghatékonyak. A sejtvonal jellemzői és a kísérleti igény alapján a sejtvonalak egy vagy több alkalmazásban is felhasználhatók.
ECACC emlőrák sejtvonalak
Hivatkozások
1.
Hutchinson L. 2010. Challenges, controversies, breakthroughs. Nat Rev Clin Oncol. 7(12):669-670. https://doi.org/10.1038/nrclinonc.2010.192
2.
STUCKEY A. 2011. Breast Cancer. 54(1):96-102. https://doi.org/10.1097/grf.0b013e3182080056
3.
Jamdade VS, Sethi N, Mundhe NA, Kumar P, Lahkar M, Sinha N. 2015. Therapeutic targets of triple-negative breast cancer: a review. Br J Pharmacol. 172(17):4228-4237. https://doi.org/10.1111/bph.13211
4.
Willmann L, Schlimpert M, Halbach S, Erbes T, Stickeler E, Kammerer B. 2015. Metabolic profiling of breast cancer: Differences in central metabolism between subtypes of breast cancer cell lines. Journal of Chromatography B. 100095-104. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2015.07.021
5.
Larsen SS, Heiberg I, Lykkesfeldt AE. Anti-oestrogen resistant human breast cancer cell lines are more sensitive towards treatment with the vitamin D analogue EB1089 than parent MCF-7 cells. Br J Cancer. 84(5):686-690. https://doi.org/10.1054/bjoc.2000.1646
6.
Lautenschlaeger T, Perry J, Peereboom D, Li B, Ibrahim A, Huebner A, Meng W, White J, Chakravarti A. 2013. In vitro study of combined cilengitide and radiation treatment in breast cancer cell lines. Radiat Oncol. 8(1): https://doi.org/10.1186/1748-717x-8-246
7.
Rasmussen LM, Zaveri NT, Stenvang J, Peters RH, Lykkesfeldt AE. 2007. A novel dual-target steroid sulfatase inhibitor and antiestrogen: SR 16157, a promising agent for the therapy of breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 106(2):191-203. https://doi.org/10.1007/s10549-007-9494-y
8.
Abdel-Fatah TM, Middleton FK, Arora A, Agarwal D, Chen T, Moseley PM, Perry C, Doherty R, Chan S, Green AR, et al. 2015. Untangling the ATR-CHEK1 network for prognostication, prediction and therapeutic target validation in breast cancer. 9(3):569-585. https://doi.org/10.1016/j.molonc.2014.10.013
9.
Dadras P, Atyabi F, Irani S, Ma'mani L, Foroumadi A, Mirzaie ZH, Ebrahimi M, Dinarvand R. 2017. Formulation and evaluation of targeted nanoparticles for breast cancer theranostic system. European Journal of Pharmaceutical Sciences. 9747-54. https://doi.org/10.1016/j.ejps.2016.11.005
10.
Jia Z, Liu Y, Cui S. 2014. Adiponectin Induces Breast Cancer Cell Migration and Growth Factor Expression. Cell Biochem Biophys. 70(2):1239-1245. https://doi.org/10.1007/s12013-014-0047-9
11.
Ma W, Zhu M, Zhang D, Yang L, Yang T, Li X, Zhang Y. 2017. Berberine inhibits the proliferation and migration of breast cancer ZR-75-30 cells by targeting Ephrin-B2. Phytomedicine. 2545-51. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2016.12.013
12.
Manabe Y, Toda S, Miyazaki K, Sugihara H. 2003. Mature adipocytes, but not preadipocytes, promote the growth of breast carcinoma cells in collagen gel matrix culture through cancer-stromal cell interactions. J. Pathol.. 201(2):221-228. https://doi.org/10.1002/path.1430
13.
Lebret SC, Newgreen DF, Thompson EW, Ackland ML. 2007. Induction of epithelial to mesenchymal transition in PMC42-LA human breast carcinoma cells by carcinoma-associated fibroblast secreted factors. Breast Cancer Res. 9(1): https://doi.org/10.1186/bcr1656
14.
Zheng S, Guo G, Zhai Q, Zou Z, Zhang W. 2013. Effects of miR-155 Antisense Oligonucleotide on Breast Carcinoma Cell Line MDA-MB-157 and Implanted Tumors. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 14(4):2361-2366. https://doi.org/10.7314/apjcp.2013.14.4.2361