Merck
KezdőlapSejt-alapú vizsgálatokLetölthető 96 lyukú lemez sablonok
Letölthető 96 lyukú lemez sablonok
A multiwell plate sablon olyan tudományos kísérletek tervezéséhez szolgál, amelyekhez különböző kontrollcsoportokra vagy mintákra van szükség. Ezek az ingyenesen letölthető és kinyomtatható kútlemez-, mikrolap- vagy mikrotiterlemez-sablonok 96 és 24 lyukú formátumban állnak rendelkezésre, különböző kísérleti célokra.
96-well plate sablon
Töltse le a 96-well sablonokat: PNG  JPG  PDF  SVG (megnyit egy böngészőablakot).
Vagy kattintson a képre a 96 lyukú lemez sablon letöltéséhez.
96 lyukú lemez sablon
Kattintson ide a 96 lyuklemez sablon letöltéséhez.
Letölthető 24 kútlemez sablon
Letöltse le 24 kútlemez sablon:  PDF  JPG  PNG
Az Assay pontosságának és munkafolyamatának javítása
A kútlemezeket számos vizsgálatban használják, például ELISA és PCR, valamint olyan alkalmazásokban, mint a mintavétel, vegyület-előkészítés, kombinatorikus kémia, nagy áteresztőképességű szűrés, nukleinsav-tisztítás, baktériumtenyészetek tenyésztése és lemezszaporítás. A megfelelő lemezkútforma, szín és anyag kiválasztása segíthet a vizsgálat pontosságának és munkafolyamatának javításában. A lemezforma a kísérlet típusától függ, mint például a kis V aljú (PCR-reakció), a lapos aljú (sejtvizsgálatok és kvantitatív vizsgálatok) és a kerek aljú (nem kötött sejtburjánzás, DNS-eltávolítás).
A megfelelő folyadékkezelő eszköz használata segíthet az eredmények reprodukálhatóságának javításában is a létfontosságú kutatások esetében. A kísérleteket gyakran kézzel, pipettával vagy robotizált folyadékkezelővel végzik, ami nagyban befolyásolja a vizsgálatok pontosságát, precizitását és a kritikus vizsgálatok elvégzéséhez szükséges időt. Egy többcsatornás pipetta például növelheti a mintaátmenő képességet és a vizsgálati eredmények konzisztenciáját, miközben csökkenti a felhasználó fáradtságát. A kézi adagolók segíthetnek csökkenteni a keresztszennyeződés kockázatát, és egyszerűsíthetik a változó folyadéktulajdonságokkal vagy különböző vegyületkoncentrációkkal járó eljárásokat.
Számozott kútlemezorientálók
Az ezen az oldalon található referenciasablonok használata mellett hasznos lehet egy kútorientáló, egy több kútlemezhez tartozó tartozékot is elhelyezni a mikrolemezek alatt. Ez a vékony műanyag kártya alfanumerikusan fel van címkézve, hogy segítsen azonosítani a lemez minden egyes mélyedését. A mi 96 lyukú orienterünk méretét tekintve könnyen illeszkedik a szabványos lemezek lyukaihoz.