Salmonella kimutatási eljárás (EN ISO 6579-1)
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 2017-ben közzétette az új EN ISO 6579-1 szabványt amely egy horizontális módszert határoz meg az Salmonella spp. kimutatására az élelmiszer-előállítási láncban.
Az előző ISO 6579:2002+Amd 1:2007, ISO 6579-1:2017 szabványhoz hasonlóan a legújabb ISO 6579-1:2017 az emberi fogyasztásra szánt termékek, az állati takarmányozás és a környezeti minták vizsgálatára terjed ki az élelmiszer-előállítás és -kezelés során.
Az EN ISO 6579-1:2017 ezenkívül mostantól a tej és tejtermékek, valamint az elsődleges termelési szakaszban vett minták, például állati ürülék, por és csizmaszár vizsgálatára is kiterjed.
Eljárás a Salmonella kimutatására az EN ISO 6579-1 szabvány szerint |
---|
EN ISO 6579-1 at a Glance
- A háromrészes EN ISO 6579 első része (észlelés) az EN ISO 6579:2004+Amd 1:2007 helyébe lép
- EN ISO 6785:2007 (tejtermékek) módszer részletei beépítésre kerültek
- Az elsődleges termelési fázisból származó mintákkal bővült a hatály
- A nem szelektív közegek inkubációs hőmérséklettartománya 34-38 °C-ra bővült
- RVS vagy MSRV agar választása az élelmiszer-, takarmány- és környezeti minták szelektív dúsításához
- Az XLD agar mellett második izoláló közeg választására vonatkozó útmutatás
- A megerősítéshez csak egy gyanús kolónia szükséges (ha negatív, még 4 további vizsgálandó)
- Opt: Biokémiai megerősítés jól izolált kolónián közvetlenül a szelektív lemezről
- β-galaktozidáz és indol tesztek mostantól opcionálisak, Voges-Proskauer reakció elhagyható
- Salmonella Typhi és S. Paratyphi leírása
- A táptalajok teljesítményvizsgálatának elmélyítése
Az élelmiszer-, ital- és vízmikrobiológiához használt dehidratált granulált és felhasználásra kész táptalajok széles választékának világszerte vezető szállítójaként szorosan nyomon követjük és támogatjuk a vonatkozó szabványok kidolgozását, amelyek célja a fogyasztói bizalom és biztonság növelése.
Az GranuCult® granulált média, Readybag® előre lemért granulált közegek használatra kész zsákokban, ReadyPlate™ & ReadyTube® kész médiumok mindegyike megfelel a < EN ISO 11133:2014. A további referenciaszabványoknak való megfeleléssel kapcsolatos minden információ megtalálható a termék címkéjén és a termék weboldalunkon elérhető műszaki tájékoztatójában.
Megfelelés az EN ISO 6579-1 szabványnak
Az EN ISO 6579-1 szabványban leírt valamennyi követelményt végrehajtottuk. A következő, az ISO 6579-1 szabványban leírt táptalajok és tartozékok állnak rendelkezésre: