Szilárdtest akkumulátorok
Chunwen Sun1, 2
1CAS Center for Excellence in Nanoscience, Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences, 2 School of Nanoscience and Technology, University of Chinese Academy of Sciences
Material Matters™, 2020, 15.2
- Bevezetés
- A szilárd elektrolitok alapjai a szilárdtest-akkumulátorokban<./li>
- A szilárdtest lítium akkumulátorok fejlődése
- A szilárdtest nátrium akkumulátorok fejlődése
- <>
- <>a href="#5">Előrelépés a szilárdtest alumínium akkumulátorok terén
- Következtetés és kilátások
Bevezetés
A lítium-ion akkumulátorokat (LIB) viszonylag nagyobb energiasűrűségük miatt a legígéretesebb energiatároló eszközöknek tekintik.1,2 A LIB-eket számos alkalmazásban alkalmazzák, például hordozható elektronikai eszközökben, elektromos és hibrid elektromos járművekben, valamint helyhez kötött energiatároló rendszerekben és más területeken. A LIB-ekkel összehasonlítva a nátrium-ion akkumulátorok az utóbbi időben nagy figyelmet kaptak, mint a LIB-ek alternatívája az elektromos energiatárolási alkalmazásokban az alacsony költség és a bőséges nátriumforrások miatt.3 Az alumínium-ion akkumulátorok ígéretes alternatívák az alacsony költség, a nem mérgező természet és a földbőség előnyei, valamint a három elektronos redoxpárok miatt, amelyek versenyképes tárolási kapacitást biztosítanak az egyelektronos, lítiumionos tároláshoz képest.4,5 A hagyományos, szerves folyékony elektrolitokkal működő LIB-knek van néhány hátrányuk, például a biztonsági problémák és az alacsony energiasűrűség. A szilárdtest Li akkumulátorok azonban várhatóan fémes Li anódokat használnak a nem gyúlékony szilárd elektrolitok használata miatt, amelyek lehetővé teszik az energiasűrűség jelentős növelését. A fém anódok bevezetése a szilárdtest-akkumulátorokat (SSB) ígéretessé teszi a következő generációs nagy energiasűrűségű akkumulátorok számára. Különösen a lítium-fém rendelkezik nagy elméleti fajlagos kapacitással (3860 mAh g-1), kis sűrűséggel (0,53 g cm-3) és a legalacsonyabb elektrokémiai potenciállal (~3,04 V a standard hidrogénelektródhoz (SHE) képest). A folyékony elektrolit alapú Li-ion akkumulátorokhoz képest az SSB-kről úgy vélik, hogy biztonságosabbak, hosszabb életciklusúak, nagyobb energiasűrűségűek és kevesebb csomagolási követelményt támasztanak.6-12 Ezért az SSB-k jelentős figyelmet kaptak az elmúlt évtizedekben. Ebben a rövid áttekintésben röviden ismertetjük a szilárdtest Li-, Na- és Al-akkumulátorok terén elért eredményeket, valamint a fennálló kihívásokat, miközben több lehetséges kutatási irányt is javasolunk a kihívások megkerülésére.
A szilárd elektrolitok alapjai a szilárdtest-akkumulátorokban
Az ionvezetés elmélete szilárdtest-elektrolitokban
A szervetlen szilárd elektrolitok esetében az ionvezetés az Arrhenius-féle hőmérsékletfüggést követi (1. egyenlet):
melyben σi az ionos vezetőképességet, A az előexponenciális tényezőt, T az abszolút hőmérsékletet (kelvinben), Ea az aktiválási energiát, k pedig a Boltzmann-állandó. A töltéshordozó mozgékonyságának kiszámításához használjuk a 2. egyenletet:
Ebben az egyenletben q a hordozó töltését, D a fémionok diffúziós együtthatóját, k a Boltzmann-állandó, T pedig az abszolút hőmérséklet.13 Egyetlen részecske mozgását, amely egy elfoglalt helyről egy szomszédos, energetikailag egyenértékű, nem elfoglalt helyre ugrik, a véletlen séta elméletével lehet leírni.14 A vezetőképesség és a diffúziós együttható közötti kapcsolat a Nernest-Einstein-egyenletet követi (3. egyenlet):
ahol Nc a mozgó ionok száma. Az ionos vezetőképesség arányos az Nc és a D. Polimer elektrolitok esetében az ionos vezetőképesség általában az Arrhenius- vagy a Vogel-Tammann-Fulcher (VTF) egyenletet követi, vagy mindkettőt együtt.15 Általában a szilárd polimer elektrolitok esetében a VTF viselkedés tűnik megfelelőbbnek, amit a 4. egyenlet
ír le.
ahol B a vezetőképesség pszeudoaktiválási energiája, és T0 a referencia-hőmérséklet, amely jellemzően 10-50 K-val az üvegesedési átmeneti hőmérséklet (Tg) alá esik. Az ionmozgás viselkedése korrelál a polimer szegmensek hosszú távú mozgásával. Az effektív közegelméletek leírják a vezető és szigetelő fázisból álló kompozit elektrolit anyagok vezetőképességét.16
A szilárdtest Li akkumulátorok szerkezete és elektrokémiai folyamatai
Az 1. ábra sematikusan mutatja egy teljesen szilárdtest akkumulátor szerkezetét. Az akkumulátor egy katódból, egy szilárd elektrolitból (Mn+ ionvezetők, M=Li, Na, Al), egy anódból és áramgyűjtőkből áll. A szilárd elektrolit ionvezetőként és szeparátorként is szolgál az SSB-kben. Az elektródák az elektrolit mindkét oldalához kapcsolódnak. A szilárdtest-akkumulátorok kevesebb követelményt támasztanak a csomagolással szemben, és így csökkenthetik a gyártási költségeket. A kisülés során az anódról deinterkalálódott Mn+ ionok a szilárd elektroliton keresztül a katódhoz kerülnek, míg az elektronok az eszközt tápláló külső áramkörön keresztül haladnak. A töltési/kisülési folyamatok során az elektródokban bekövetkező reakciók és a feszültségképződés lehetősége határfelületi leválást okozhat. Ez a jelenség károsan hat a cellák ciklikus stabilitására. Általánosságban elmondható, hogy a felületmódosítási technikák, mint például a golyómarás, a PLD-bevonatolás és a lágyító üvegezési módszerek alkalmazása, kialakítja az elektróda és az elektrolit közötti bensőséges határfelületi kapcsolatot.6
1. ábra.Mn+ ion vezetésen alapuló szilárdtest akkumulátor sematikus ábrázolása.6
A szilárd lítium akkumulátorok terén elért eredmények
A szilárd lítium elektrolitok (gyors Li-ion vezetők) az újratölthető szilárd lítium akkumulátorok alapvető összetevői. A szilárd elektrolitoknak általában nagy si, elhanyagolható se, széles feszültségablak, az elektródákkal való kémiai kompatibilitás és alacsony költségek jellemzik. Többféle elektrolit, például Li3N, LiPON, Li2S alapú üveg, NASICON-típusú oxidok Li1+xAlxTi2-x(PO<4)3 (LATP), gránát Li7La3Zr2O12 (LLZO), perovszkit Li0.05-3xLa0,5+xTiO3, antiperovszkitok Li3OCl0,5Br0.5, és polimer elektrolitokat vizsgáltak jó Li-ion vezetőképességük miatt.6 A szervetlen elektrolitok általában túl kemények és törékenyek a rugalmas akkumulátor-alkalmazásokhoz. A polimer elektrolitok mechanikai szilárdsága azonban nem kielégítő. A szervetlen szilárd és polimer elektrolitok problémáinak megoldására a polimer mátrixból és szervetlen töltőanyagokból álló hibrid elektrolit általában mindkettő előnyeivel rendelkezik.
Egy gránátot, Li7La3Zr2O12 gránátot állítottunk elő.-alapú, LLZO-részecskékből és poli(vinilidén-fluorid-ko-hexafluorpropilén) (PVDF- HFP) polimer mátrixból álló hibrid szilárd elektrolit (HSE) membránt nagy teljesítményű szilárdtest lítium akkumulátorokhoz.8 A HSE-membrán magas ionvezetőképességet, széles elektrokémiai ablakot mutatott ~5,3 V-ig Li+/Li ellenében, és kiváló rugalmasságot ( 2A-C ábra). Az ezzel a HSE-membránnal, Li-fém anóddal és a LiFePO4 katóddal ellátott szilárdtest lítium akkumulátor 120 mAh g-1 -os kezdeti reverzibilis kisülési kapacitást mutatott 0,5 C áramsűrűség mellett szobahőmérsékleten. A cella 180 ciklus után 0,5 C-on 92,5 %-os kapacitásmegtartást mutatott (3C ábra).
2. ábra.A) A 20 ml folyékony elektrolittól mentes, illetve 20 ml folyékony elektrolittal infiltrált HSE-membránok Li+ ion vezetőképességének hőmérsékletfüggése. B) A tiszta PVDF-HFP elektrolit és a HSE lineáris sweep voltammogramjainak összehasonlítása. C) Fénykép a HSE membránról hajlított állapotban, D) Fénykép a BINN betűit ábrázoló LED-képernyőről, amelyet az ezzel a hibrid elektrolittal ellátott rugalmas tasakcellával működtetnek.8
3. ábra.A) A szilárdtest lítium akkumulátor első töltési/kisülési görbéi különböző áramsűrűségeken. B) A szilárdtest lítium akkumulátor sebességi teljesítménye a 3,0-3,8 V potenciáltartományban a 25 °C-on vizsgált Li+/Li ellenében. (C) 0,5 C-os sebességgel vizsgált ciklikálhatósági teljesítmény. D) Feszültségprofil a lítium lemezelés/csiszolás ciklikus ciklizálása a szimmetrikus Li|HSE|Li cellában 0,05, 0,1 és 0,2 mA cm-2 mellett.8
A nagy ionvezetőképességű szilárd elektrolitok kifejlesztése mellett a fém akkumulátorok ciklikusságának javítása a fém anód stabilizálását is megköveteli. A Li anód védelmére egy PVDF-HFP és LLZO részecskékből álló szerves és szervetlen kompozit membránt (CPM) jelentettünk be.17 A CPM-módosított Li szimmetrikus cella 500 óra alatt 2 mA cm-2 mellett nem mutatott látható feszültséghiszterézist. Ezenkívül a CPM-módosított Li|LFP-cella stabilan képes 800 ciklust lefuttatni 1C-nél, és megtartani a magas, ~99,95%-os átlagos Coulomb-hatásfokot. Azt is megállapítottuk, hogy a poliakrilonitril (PAN)-Li6,5La3La3Zr1,5Ta0ból álló kompozit elektrolitmembránok.5O12 (LLZTO) mátrix, valamint a LiClO4 és Mg(ClO4)2 kettős sók javíthatják a lítium akkumulátor ciklikus stabilitását.18 Találtunk egy másik figyelemre méltó tulajdonságot, hogy a magnéziumsó kedvezően elősegíti a LiPF66 bomlását az elektrolitban fluoridionok előállítására. Így a lítium anód felületén stabil, védő magnézium-fluorid réteg képződik, amely hatékonyan gátolhatja a lítium dendritek növekedését és növelheti az akkumulátor ciklusos élettartamát.
A szilárdtest lítium akkumulátorok sebességi teljesítményének javítására további kutatások szükségesek, amelyek az ionvezető polimer mátrixot kötőanyagként használják a katód elkészítéséhez, vagy a katód részecskéket ionvezető anyagokkal vonják be. Ezenkívül stabilizáló lítiumfém anódra is szükség van a szilárdtest-lítium akkumulátorok ciklikusságának javításához.
A szilárdtest-nátrium akkumulátorok terén elért eredmények
A szilárdtest-nátrium akkumulátorok számos előnnyel rendelkeznek, mint például a nagy energiasűrűség, a nagy biztonság és a nátrium bőséges forrása. A vizsgált szilárdtest-elektrolitok közé tartozik a b-alumina (Na2O-11Al2O3), Na3Zr22Si2PO12, Na3P1-xAsxS4 (0 ≤ x ≤ 0.5) Na3PSe4, 94Na3PS4-6Na4SiS4, Na3SbS4, 50Na2S- 50P2S5, 60Na2S- 50P2S5, 60Na2S/sub>S-40GeS2, 50Na2S-50SiS2 és mások.19 A szilárd elektrolitok alacsony vezetőképessége, valamint az elektrolit és az elektródák közötti nagy határfelületi ellenállás azonban két fő kihívást jelent a szilárdtest-nátrium akkumulátorok gyakorlati alkalmazása szempontjából. A Na3Zr2Si2PO12 (NZSP) szilárd elektrolit alacsony vezetőképességének szobahőmérsékleten történő kezelésére NaSICON szerkezetű Ca<2+-dotált Na3Zr2Si2PO12 -t, amelynek ionos vezetőképessége 1-nél magasabb.67X10X10-3 S cm-1 szobahőmérsékleten.10 A neutronpor-diffrakciós kísérletek (NPD) feltárták a Na atomok anizotróp termikus elmozdulásait és a Ca2+ által a Zr4+ helyettesítésével az NZSP-ben kialakult merevebb vázszerkezetet, ami kedvező a Na diffúzió szempontjából.
A kutatók robusztus, Ca-dotált, NZSP típusú monolitikus architektúrát fejlesztettek ki az elektródák és az elektrolitok közötti gyenge határfelületi kapcsolat megoldására. A monolitikus szilárdtest-akkumulátor kapacitása nátrium-fém anóddal és Na3V2(PO4)3 katóddal 94 maradt.9 mAh g-1 1 C-on 450 ciklus után (4C ábra). Emellett nagy sebességű képességet és kiváló ciklizálhatóságot mutatott. A monolitikus elektrolit-architektúra ezen egyedi kialakítása ígéretes megközelítést nyújt a nagy teljesítményű szilárdtest-nátrium akkumulátorok eléréséhez.
A jelenlegi eredmények a monolitikus akkumulátorok folyamatának méretnövelésének szükségességét mutatják, amely a jövőbeli kutatások kulcsfontosságú technológiája. Emellett a fém-Na anódok stabilizálása kulcsfontosságú technológia a szilárdtest nátrium akkumulátorok ciklikusságának javításához.
4. ábra.A) A monolitikus NZSP szilárdtest-elektrolit sematikus ábrázolása. B) A teljes SSB vázlata. (c~e) A szilárdtest nátrium akkumulátor elektrokémiai teljesítménye.10
A szilárdtest alumínium akkumulátorok fejlesztése
Az alumíniumnak (Al) számos előnye van: bőségesen rendelkezésre áll, könnyű, és minden atomban három elektron van. Lehetővé teszi a 2980 mAh g-1 elméleti fajlagos kapacitás elérését és a 8046 Ah L-1 térfogati kapacitás elérését.4,5 Az Al akkumulátor fejlesztését azonban akadályozza a magas Al3+ vezetőképességű szilárd elektrolit. Azonosítottuk az Al diffúziós mechanizmusát az (Al0,2Zr0.8)20/19Nb(PO4)3 -t magas hőmérsékletű NPD-kísérletek és atomi felbontású pásztázó transzmissziós elektronmikroszkópos (STEM) elemzések segítségével.11 A hőmérséklet által vezérelt Al-eltolódás arra utal, hogy az Al3+ ionok üresedésmechanizmus révén diffundálnak a szerkezetben. Az 5A. ábra egy Z-kontrasztos (Z: atomszám) atomi felbontású, nagy szögű gyűrűs sötétmező (HAADF) képet mutat (Al0.2Zr0,8)20/19Nb(PO4)3 -ról, amely a [010] zónatengely mentén készült. A sárga nyilak az Al3+ ionoszlopokat jelzik, amelyeket a {10-2} kristályrajzi síkokban azonosítottak. Az 5B. ábra az Al3+ ionoszlopok intenzitásprofilját mutatja be a 5A. ábra A-B szaggatott pontvonala mentén. Az Al3+ hely intenzitásának változása az Al3+ és az üres helyek véletlenszerű eloszlására utal, ami elősegíti az Al3+ transzportot az ioncsatornában. Ezen túlmenően először számoltunk be egy újratölthető szilárdtest Al-akkumulátorról, amelyet V2O5 nanorudakkal/rGO-val (redukált grafén-oxid) mint katóddal, egy sűrű (Al0.2Zr0,8)20/19Nb(PO4)3 pellet mint elektrolit és Al mint anód. A nátrium-kloridból (99,99%) és alumínium-kloridból (99,9%) álló olvasztott sóelektrolit kis mennyiségű (1:1,63 mólarányú) hozzáadása javította az Al3+ ion diffúzióját a katód/elektrolit határfelületen. Amint az 5F ábra mutatja, a cella első kisütési fajlagos kapacitása 120 °C-on elérte a 7,5 mAh g-1 -t, míg a töltési fajlagos kapacitás 6 volt.5 mAh g-1. A hőmérsékletet 150 °C-ra növelve a cella ~10 mAh g--1 kapacitásértéket mutatott.
5. ábra.A,B) STEM-felvételek (Al0,2Zr0,8)20/19Nb(PO4)3. C) Az elektrokémiai vizsgálatokhoz használt Swagelok-cella sematikus ábrája. D) Az Al-anód előállítási folyamata. E) Az (Al0.2Zr0.8)20/19Nb(PO4)3 Al3+ ion vezetőképességének hőmérsékletfüggése. F) A szilárd halmazállapotú V2O5 nanoródok/rGO|Al akkumulátor első kisütés-töltés görbéi, amelyeket 2 mA g-1 értéken 120 °C-on, illetve 150 °C-on teszteltek.11
A nagy ionvezetőképességű szilárd elektrolitok sürgető szükségessége a szilárdtest-alumínium akkumulátorok számára a jövőbeni kutatásokat követeli meg. Az elektrolit és az elektróda közötti hatékony határfelületi érintkezés szintén szükséges a nagy teljesítményű akkumulátorok eléréséhez.
A tudósok korábban más ionvezető elektrolitokkal is vizsgáltak szilárdtest-akkumulátorokat. A magnézium (Mg) akkumulátorok egy másik ígéretes alternatívát jelentenek a LIB-ek gyenge biztonságával és alacsony energiasűrűségével kapcsolatos problémák megoldására. A magnézium akkumulátorok fejlesztését azonban megnehezíti a Mg2+ szilárd anyagokban való rossz Mg2+ mobilitás. Ceder et al. először számolt be gyors Mg2+ ionvezetésről spinell MgSc2Se4 -ban ab initio számítás és kísérleti jellemzés, amely integrálható Mg katódokkal, mint például spinell-MgTi2S4 és Chevrel-Mo6S8, szilárdtest magnézium akkumulátorok készítéséhez.20 Elméleti számításaik azt is megjósolták, hogy más kalkogenid-spinellek is nagy Mg2+ mobilitással rendelkezhetnek.
Következtetés és perspektíva
Összefoglalva, a biztonsági aggályok miatt a szilárdtest akkumulátorok az utóbbi években jelentős figyelmet kaptak. Bár a tudományos közösség az elmúlt évtizedekben nagy előrelépést ért el a szilárdtest Li akkumulátorok terén, a szilárd elektrolitok alacsony ionos vezetőképessége és az elektrolit és az elektródák közötti gyenge határfelületi érintkezés a két fő kihívás közé tartozik, amellyel a kutatók még mindig szembesülnek. A szilárd halmazállapotú Na- és Al-akkumulátorok feltörekvő technológiák, mivel a Li-akkumulátorokhoz képest előnyük az alacsony költségek és a nagy térfogat-energiasűrűség tekintetében. Az áttekintés szerzője áttekintést adott a laboratóriumunkban kifejlesztett szilárdtest Li, Na és Al akkumulátorok fejlődéséről. A szilárdtest-akkumulátorok esetében a szilárd elektrolitok a kulcskomponensek.
A nagy ionvezetőképességű szilárd elektrolitok kifejlesztése rendkívül kívánatossá válik. A szilárd elektródák és a szilárd elektrolitok közötti jó kapcsolat elérése és fenntartása alapvető fontosságúnak bizonyul a határfelületi ellenállás csökkentéséhez. A lágy polimer közbülső réteg, kis mennyiségű gél vagy folyékony elektrolit felhasználása megvalósítható megközelítésnek bizonyult a határfelületeken történő ionszállítás javítására. Emellett a kutatók további stratégiákat is alkalmazhatnak a katód teljesítményének javítására. Például a tudósok az ionvezető polimer mátrixot kötőanyagként használhatják a katód elkészítésekor, vagy a katódrészecskéket ionvezető anyagokkal bevonhatják, pl, LiNbO3 és Li1+xAlxTi2-x(PO4)3 nedves kémiai módszerekkel.
A fém anód védelme emellett létfontosságúnak bizonyult a szilárdtest-akkumulátorok hosszú távú stabilitásának eléréséhez. Különösen a szilárd elektrolit interfázis (SEI) filmképző adalékok és a mesterséges SEI kínálnak megvalósítható stratégiákat a Li dendritek elnyomására és a lítium akkumulátorok hosszú távú stabilitásának javítására. A kísérleti és elméleti számítási megközelítések kombinálása lehetővé teszi a határfelület alakulásának feltárását a töltési-kisütési ciklusok során, és ezáltal a szilárdtest-akkumulátorok teljesítményének javítását. A szilárdtest-akkumulátorok kereskedelmi forgalomba hozatalához még időre van szükség.
Acknowledgments
Megköszönjük a Kínai Nemzeti Természettudományi Alapítvány pénzügyi támogatását (számok: 51672029 és 51372271), a Kínai Tudományos és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kulcsfontosságú K+F & amp; D projektje (2016YFA0202702).