Merck
Laboratóriumi főzőpoharak
Pyrex® mérőpohár 250 ml-es üvegpohárral
A főzőpoharak gyakori laboratóriumi üvegáruk, amelyeknek lapos aljuk és nyitott tetejük van. Leginkább kémiai, biológiai, klinikai és ipari laboratóriumokban használják őket oldatok és egyéb minták keverésére, keverésére és tárolására.
Üvegpoharak
A laboratóriumi poharak leggyakrabban használt anyaga az üveg. Az üvegpoharak jellemzően boroszilikát üvegből készülnek, ami jó hőállóságot biztosít számukra, így műanyag társaikhoz képest sokkal magasabb hőmérsékletet is képesek elviselni. Ezek az átlátszó hengeres edények lehetővé teszik a kutatók számára, hogy könnyen megfigyelhessék a tartalmukat, így ideálisak a kísérletek során végbemenő reakciók és változások megfigyelésére. Különböző formákban és méretekben kaphatók: magas és alacsony, kiöntővel vagy anélkül, skálával vagy anélkül.
Duran® főzőpoharak
A Duran® autoklávozható főzőpoharak, bórszilikát 3 anyagból készülnek.3 üvegből vagy 1/ típusú semleges üvegből készülnek standard vagy vastagfalú kivitelben.
Pyrex® Becsészék
A Pyrex® Becsészék úgy készülnek, hogy egyensúlyt teremtsenek a hőállóság és a mechanikai szilárdság között. A főzőpoharak beosztásúak és 1. típusú, A osztályú, alacsony tágulású boroszilikátüvegből készülnek.
Brand® üvegpoharak
Ezek a főzőpoharak alacsony vagy magas formában kaphatók, boroszilikát 3.3 DIN EN ISO 3819 üvegből készülnek, beosztással és kiöntővel vannak ellátva.
Műanyagból készült poharak
A műanyag poharak különböző típusú műanyagból készülnek, például polisztirolból, polipropilénből, polimetil-penténből, polimetil-penténből (PMP), perfluoralkoxi alkánokból (PFA), nagy sűrűségű polietilénből (HDPE), etilén-tetrafluoretilénből (ETFE), politetrafluoretilénből (PTFE) stb. Könnyű és könnyen kezelhető jellegük alkalmassá teszi őket számos laboratóriumi feladatra. Forró folyadékokat is képesek megtartani, de nem szabad nyílt lángon vagy erős savakkal, illetve oldószerekkel használni őket.
Brand® Becsészék
A polipropilénből, ETFE-ből vagy PFA-ból készültBrand® Becsészék mérőpohárként, csírával és/vagy beosztással ellátott fogantyúval kaphatók.
Corning® polipropilénből készült mérőpoharak
A mérőpoharak sterilek és fedéllel vannak ellátva.
Azlon főzőpoharak
Azlon főzőpoharak polimetilpenténből vagy polipropilénből készült, beosztásos főzőpoharak, amelyek alacsony formájú, egyenes oldalú vagy kúpos főzőpoharakként kaphatók.
Nalgene® főzőpoharak
A Nalgene® főzőpoharak PFA-ból, áttetsző polipropilénből vagy átlátszó polimetilpenténből készülnek.
Jacked Beakers
A boroszilikát üvegből készült, beépített köpennyel ellátott, köpenybe zárt (más néven hőmérséklet-szabályozott) poharak úgy vannak kialakítva, hogy a mintákat állandó hőmérsékleten tartsák a köpenyen keresztül keringetett hűtő- vagy fűtőfolyadék segítségével. Ezeket különböző laboratóriumi alkalmazásokban használják, különösen kémiai és biológiai reakciókban, például enzimes emésztéseknél, titrálásoknál és szintetikus szerves reakciókban.
Eldobható poharak
Az eldobható poharak ismertek az erős savakkal és bázisokkal, szerves oldószerekkel és a gyakran használt laboratóriumi reagensekkel szembeni ellenálló képességükről. Polipropilénből készülnek, beosztással vannak öntve és autoklávozhatók.