Dextrán és poliszacharidok Áttekintés
Vicki Caligur
BioFiles 2008, 3.10, 17
Dextrán
A dextránt régóta ismerték a cukorfeldolgozás és más élelmiszeripari termékek előállítása során keletkező szennyeződésként. A borban a dextrán képződését Pasteur mutatta ki, hogy az a mikrobák tevékenységének köszönhető.1 A dextrán nevet 1874-ben Scheibler alkotta meg, aki kimutatta, hogy a dextrán egy szénhidrát, amelynek képlete (C6H10O6)n és pozitív optikai forgása van.2
A dextrannak ≥1 000 Dalton molekulatömegű poliszacharidok, amelyek lineáris gerincét α-kötött d-glükopiranozil ismétlődő egységek alkotják. A dextrannak három osztálya különböztethető meg szerkezeti jellemzőik alapján. A piranóz gyűrűszerkezet öt szénatomot és egy oxigénatomot tartalmaz. Az 1. osztályba tartozó dextrannak α(1→6)-kötött d-glükopiranozil gerincét α(1→2), α(1→3) és α(1→4)-kötött d-glükóz ágak kis oldalláncai módosítják (lásd 1. ábra). Az 1. osztályú dextrannak molekulatömege, térbeli elrendeződése, az elágazás típusa és mértéke, valamint az elágazó láncok hossza,3-5 a mikrobiális termelő törzsektől és a tenyésztési körülményektől függően változik.6,7 Az izomaltóz és az izomaltotrióz az 1. osztályú dextrán gerincszerkezetű oligoszacharidok. A 2. osztályú dextrannak (alternánok) gerincszerkezete α(1→3)- és α(1→6)-kötött d-glükopiranozil egységekből áll, α(1→3)-kötött elágazásokkal váltakozva. A 3. osztályba tartozó dextránsok (mutánsok) gerincszerkezete egymást követő α(1→3)-kötött d-glükopiranozil egységekből áll, α(1→6)-kötött elágazásokkal. A dextrannak szerkezeti elemzéséhez egy- és kétdimenziós NMR spektroszkópiai technikákat használtak.8
1. ábra.Az 1. osztályú dextránsok általános szerkezete, amelyek α(1→6)-kötött d-glükopiranozil ismétlődő egységek lineáris gerincéből állnak. A dextrannak lehetnek a gerinchez α(1→2)- , α(1→3)- vagy α(1→4)- glikozidos kötésekkel kapcsolódó kisebb d-glükózláncokból álló elágazásai.
A dextránsok kiválasztása lehetőséget biztosít a baktériumok számára az adhézió modulálására, például a fogszuvasodásban, azáltal, hogy a poliszacharidtól, a pH-tól és az ionerősségtől függően lágyabb vagy merevebb baktériumsejt-felszínt kapnak. Alacsony baktériumadhézió alacsony sókoncentráció mellett merevebb poliszacharidok és lágyabb felület esetén, míg magas baktériumadhézió rugalmasabb poliszacharidokkal és merev baktériumfelülettel érhető el. A polimer rugalmassága fontos a szerkezeti integritás szempontjából. és a piranózgyűrű a poliszacharid rugalmasságát szabályozó szerkezeti egység. Ez a rugalmasság a gyűrűszerkezet erő által kiváltott megnyúlásából és a glükopiranózgyűrű székszerűből csónakszerű konformációba való végső átmenetéből ered, amely fontos szerepet játszik a mechanikai feszültségek befogadásában és a ligandumkötés modulálásában a biológiai rendszerekben.9 Laboratóriumi kísérletek kimutatták, hogy a dextrán, az amilóz és a pullulán piranózgyűrűinek hasadása ezeket a különböző poliszacharidláncokat hasonló szerkezetűvé alakítja át, ahol a polimer gerincoszlop minden kötése forogni és igazodni tud az erő hatására. A gyűrűk felhasítása után a dextrán, az amilóz és a pullulán egyes molekulái atomi erőmikroszkópiával mérve azonos rugalmas viselkedést mutatnak.
A dextrannak baktériumok extracelluláris poliszacharidjaiként fordulnak elő. Szacharózból szintetizálják őket jótékony tejsavbaktériumok, mint például Leuconostoc mesenteroides és Lactobacillus brevis, de a foglepedékképző Streptococcus mutans faj is. A baktériumok a dextránt a biofilmképzésben10 vagy védőbevonatként alkalmazzák, például a kórokozó baktériumok esetében a gazdaszervezet fagocitáinak kikerülésére.11
A tisztított dextrannak fizikai és kémiai tulajdonságai attól függően változnak, hogy milyen mikrobatörzsekből és milyen előállítási módszerrel állítják elő, de mindegyik fehér és íztelen szilárd anyag. A dextrannak nagy a vízoldékonysága, és az oldatok newtoni folyadékként viselkednek. Az oldat viszkozitása a koncentrációtól, a hőmérséklettől és a molekulatömegtől függ, amelyeknek jellegzetes eloszlása van.
A dextrannak hosszú ideje tartó biztonságossága lehetővé tette, hogy élelmiszer- és vegyi anyagok adalékanyagaként, valamint a gyógyszer- és kozmetikumgyártásban használják őket.12 A dextránt vizsgálták gyógyszerek, fehérjék, enzimek és képalkotó szerek célzott és tartós szállítására.13 A gyógyászatban a 75-100 kDa molekulatömeg-tartományba eső dextrannak klinikai minőségét vérplazma térfogatnövelőként használták transzfúziókban.14 Más alkalmazások közé tartozik a dextrannak a polietilénglikollal együtt a biokémiai anyagok extrakciójára szolgáló vizes kétfázisú rendszerek összetevőjeként történő felhasználása. A dextránban található hidroxilcsoportok számos helyet kínálnak a derivatizáláshoz, és ezek a funkcionalizált glikokonjugátumok a biokompatibilis és környezetbarát vegyületek egy nagyrészt feltáratlan osztályát képviselik.
A keresztkötésű dextrángyöngyöket széles körben használják kromatográfiához a biokémiai kutatásban és az iparban. A térhálósított dextránok klasszikus alkalmazása a 0,7-200 kDa molekulatömegű biomolekulák elválasztására és tisztítására szolgáló töltött ágyas oszlopokban gélszűrő közegként történik.15-17 Az ioncserélő kromatográfia olyan dextránt használ, amelyet pozitív vagy negatív töltésű részekkel, például karboximetil (CM), dietil-aminoetil (DEAE), dietil-(2-hidroxipropil)-aminoetil (QAE) és szulfopropil (SP) származékosítottak.
Nagy választékban kínálunk nagy polydiszperzitású dextránt és alacsony polydiszperzitású (Mw/Mn 1,0 közeli értékek) dextrán molekulatömeg-standardokat.
Egyéb poliszacharidok
A pullulánok olyan szerkezeti poliszacharidok, amelyeket elsősorban a gomba Aureobasidium pullulans állít elő keményítőből.18,19 A pullulánok ismétlődő α(1→6)-kötött maltotrióz (D-glükopiranozil-α(1→4)-D-glükopiranozil-α(1→4)-D-glükóz) egységekből állnak, amelyekbe esetenként maltotetraóz egységek is beépülnek.20 A pullulán molekulatömegének egyszerű becslésére diffúziós rendezett NMR-spektroszkópiát alkalmaztak.21 A pullulán vízben való oldási tulajdonságait vizsgálták, és megerősítették, hogy a pullulán molekulák véletlenszerű tekercsekként viselkednek vizes oldatban.22
Dextrinek D-glükopiranozil egységekből állnak, de rövidebb lánchosszúságúak, mint a dextrinek. Egyetlen α(1→6) kötéssel indulnak, de lineárisan α(1→4)-kötött D-glükopiranozil egységekkel folytatódnak. A dextrinek általában a keményítő hidrolíziséből származó keverékek, és széles körben elterjedt felhasználásra találtak az élelmiszer-, papír-, textil- és gyógyszeriparban.
Dextrán szulfátok a dextránból szulfatálás útján származnak. Számos molekuláris biológiai technika nélkülözhetetlen összetevőjévé váltak, többek között a nagy DNS-fragmentumok agarózgélből történő átviteléhez és a gyors hibridizációhoz,23 a nagy sűrűségű lipoprotein koleszterin mennyiségi meghatározására szolgáló kicsapási eljárásokhoz,24 és a vírusok CD4+ sejtekhez való kötődésének gátlásához.25