HEPES puffer
A HEPES, más néven 2-[4-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]etánszulfonsav vagy 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-etánszulfonsav vagy N-[2-hidroxietil]piperazin-N′-[2-etánszulfonsav], egy zwitterionos tulajdonságokkal rendelkező szerves vegyület. A természetben oldódik, pKa értéke 7,55, ami hatékony pufferré teszi a fiziológiai pH-szintek fenntartásában. A HEPES elhanyagolható fémion-kötő képességgel rendelkezik, és membránon át nem eresztő. Ezenkívül korlátozott hatással van a biokémiai reakciókra, és nagyon alacsony az UV- és látható abszorbanciája.
HEPES, mint puffer
A hepeszt általában biológiai pufferanyagként használják a biokémiai kutatásokban, amely segít fenntartani a vizes oldatok stabil pH-értékét. Pufferként különösen a 6,8 és 8,2 közötti pH-tartományban hatékony. Még kis mennyiségű sav vagy bázis hozzáadásakor is képes viszonylag állandó pH-értéket fenntartani.
HEPES A SZELLKULTÚRA VONALAKBAN
A HEPES-t humán limfocitoid sejtvonalkultúrákban tárolóközegként használják. A sejttenyésztési médiumokban pufferként használják, mivel CO2-független, így stabil pH-értéket biztosít, még akkor is, ha a médiumokat inkubátoron kívül kezelik. Emellett a HEPES nem toxikus a sejtekre és nem szívódik fel, így alkalmas a sejtek életképességének megőrzésére a tárolás során.
A HEPES hozzáadása a táptalajhoz bizonyítottan fokozza a lizoszomális-autofág aktivitást és növeli a sejtek gyulladásos jelátvitelt. Ezenkívül hidrogén-ion pufferelésre használják a mikroalgák tenyészközegében, hatékonyan stabilizálja mind az édesvízi, mind a mesterséges tengervizes közegek pH-ját.
MOLECULAR BIOLOGY GRADE HEPES
A HEPES puffert kiváló stabilitású ezüst nanorészecskék előállítására használják, amelyek figyelemre méltó citoprotektív tulajdonságokat mutatnak a HIV-1 fertőzött sejtekkel szemben. A fehérjék szétválasztásának hatékonyságát növeli az egyszeres poliakrilamid százalékos géleken, így alkalmas a fehérjeelemzésre szolgáló Western blotting eljárások optimalizálására.
HEPES puffer jelenléte 8,0 pH-n a Cu(II)-SA komplex redukciós áramának kétszeres növekedését eredményezte a réz(II)-szalicilaldoxim komplex [Cu(II)-SA] redoxi folyamatában. A HEPES puffert magnéziumalapú anyagok in vitro lebomlási vizsgálataihoz használják. Pufferkapacitása segít fenntartani a lebomlási oldatban az állandóan kiegyensúlyozott pH-szintet.
HEPES AZ EMBRYÓKULTÚRÁBAN
A HEPES-pufferes táptalajt sertésembriók tenyésztésére használják az egysejtes stádiumtól a blasztocisztáig, és lóembriók rövid távú tárolására is használják.
HEPES, mint sokoldalú oldat
A HEPES oldatot gyakran használják nanoanyagok, például arany nanorészecskék, ezüst nanorészecskék, platinacsoportba tartozó fém nanorészecskék és fémoxid nanoszerkezetek előállítására. Szerepe túlmutat a redukálószer szerepén, stabilizátorként is szolgál, hogy megakadályozza a fém nanorészecskék aggregációját. Ez a tulajdonsága teszi a HEPES-t a nanoanyagok szintézisének alapvető komponensévé, mivel támogatja a stabil és egységes nanoszerkezetek létrehozását.
A HEPES oldatot emellett a neptúnium(IV) hidrolízis komplexképzésében is használják, mivel stabil komplexeket képez a neptúnium(IV)-el, és gátolja a további kémiai átalakulásokat és az aggregációt. Ez a stabilizálás létfontosságú a nukleáris hulladékkezelésben a neptúnium(IV) integritásának és a hulladéktárolóban való elszigeteltségének fenntartása érdekében.