Fontos dokumentumok
1719500
USP
Withanolide A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(5α,6α,7α,22R)-6,7-Epoxy-5,20,22-trihydroxy-1-oxo-ergosta-2,24-dien-26-oic acid δ-lactone, Withaniol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
withania somnifera
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C)C(=O)O[C@H](C1)[C@](C)(O)[C@H]2CC[C@H]3[C@H]4[C@H](CC[C@]23C)[C@@]5(C)C(=O)C=CC[C@]5(O)[C@H]6O[C@@H]46
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-13-20(33-24(30)15(14)2)27(5,31)18-9-8-16-21-17(10-12-25(16,18)3)26(4)19(29)7-6-11-28(26,32)23-22(21)34-23/h6-7,16-18,20-23,31-32H,8-13H2,1-5H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-,25-,26-,27+,28-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXWHOKCXBGLTMQ-SFQAJKIESA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Ashwagandha Root
- Ashwagandha Root Dry Extract
- Ashwagandha Root Powder
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)