Fontos dokumentumok
74776
Withanolide A
analytical standard
Szinonimák:
(5α,6α,7α,22R)-6,7-Epoxy-5,20,22-trihydroxy-1-oxo-ergosta-2,24-dien-26-oic acid δ-lactone, Withaniol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CC1=C(C)C(=O)O[C@H](C1)[C@](C)(O)[C@H]2CC[C@H]3[C@H]4[C@H](CC[C@]23C)[C@@]5(C)C(=O)C=CC[C@]5(O)[C@H]6O[C@@H]46
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-13-20(33-24(30)15(14)2)27(5,31)18-9-8-16-21-17(10-12-25(16,18)3)26(4)19(29)7-6-11-28(26,32)23-22(21)34-23/h6-7,16-18,20-23,31-32H,8-13H2,1-5H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-,25-,26-,27+,28-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXWHOKCXBGLTMQ-SFQAJKIESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Mentat tablet, an Indian herbal medicine by UHPLC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS) operating with ESI, along with multivariate analysis.
- Withania somnifera by ultra-high performance liquid chromatography-hybrid triple quadrupole linear ion trap mass spectrometer (UHPLC-QqQ LIT-MS) equipped with electrospray ionization (ESI) source and MRM detection, along with multivariate analysis as well as HPLC combined with diode array detector (DAD).
- Withania coagulans by LC-QqQ-ESI-MS/MS.
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?