Merck
A-205
Supelco
Withanone solution
20 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H38O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
470.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
20 μg/mL in methanol
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1[C@H](CC(=C(C1=O)C)C)[C@H]([C@@]2([C@@]3([C@H]([C@@H]4[C@@H]5O[C@@H]5[C@@]6([C@@]([C@H]4CC3)(C(=O)C=CC6)C)O)CC2)C)O)C
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-13-19(33-24(30)15(14)2)16(3)27(31)12-9-17-21-18(8-11-25(17,27)4)26(5)20(29)7-6-10-28(26,32)23-22(21)34-23/h6-7,16-19,21-23,31-32H,8-13H2,1-5H3/t16-,17+,18+,19-,21+,22+,23+,25+,26+,27+,28+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAZIYUIDUNHZRG-PCTWTJKKSA-N
Általános leírás
This phytochemical certified reference materials solution is produced at the Millipore Sigma Cerilliant site in Round Rock Texas under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation and offers a cost efficient and precise tool for calibration and verification of one of the key components for Withania (Ashwagandha), a plant frequently used in traditonal indian medicine (Ayurveda). A comprehensive certificate including traceable values and expanded uncertainties for all the analytes is available.
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)