Fontos dokumentumok
681535
Sigma-Aldrich
Withaferin A
from Withania somnifera, ≥94% (HPLC), solid, antitumor and anti-inflammatory lactone, Calbiochem®
Szinonimák:
Withaferin A, Withania somnifera
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H38O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
470.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Terméknév
Withaferin A, Withania somnifera, A cell-permeable steroidal lactone that displays antitumor, anti-inflammatory, radiosensitizing, and immunosuppressive properties.
Minőségi szint
Teszt
≥94% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1[C@H](CC(=C(C1=O)CO)C)[C@H]([C@@H]2[C@@]3([C@H]([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@@]6(O[C@@H]6C4)[C@H](C=CC5=O)O)C)CC3)CC2)C)C
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-11-21(33-25(32)17(14)13-29)15(2)18-5-6-19-16-12-24-28(34-24)23(31)8-7-22(30)27(28,4)20(16)9-10-26(18,19)3/h7-8,15-16,18-21,23-24,29,31H,5-6,9-13H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20-,21+,23-,24+,26+,27-,28+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBRXOUCRJQVYJQ-CKNDUULBSA-N
Általános leírás
A cell-permeable steroidal lactone that displays antitumor, anti-inflammatory, radiosensitizing, and immunosuppressive properties. Potently inhibits angiogenesis both in vitro (IC50 = 12 nM against HUVEC proliferation) and in vivo (80% inhibition at 7 µg/kg/day in C57BL/6J mice, s.c.) and NF-κB activation (IC50 = 500 nM in TNF-α-induced endothelial cells) by targeting the ubiquitin-mediated proteasome pathway. At higher concentrations (~5 µM) also affects AP-1 transcription and induces cell death.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
A steroidal lactone that displays antitumor, anti-inflammatory, radiosensitizing, and immunosuppressive properties.
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 12 nM against angiogenesis in vitro by inhibiting HUVEC proliferation
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Egyéb megjegyzések
Mohan, R., et al. 2004. Angiogenesis7, 115.
Jeyaprakasam, B., et al. 2003. Life Sci.74, 125.
Devi, P.U., et al. 1995. Cancer Lett.95, 189.
Kupchan, S.M., et al. 1969. J. Org. Chem.34, 3858.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
438.8 °F
Lobbanási pont (C)
226 °C