Fontos dokumentumok
444800
Sigma-Aldrich
Meloxicam
A cell-permeable, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the oxicam family which preferentially inhibits the inducible isoform of COX-2 (IC₅₀ = 4.7 µM) relative to COX-1 (IC₅₀ = 36.6 µM).
Szinonimák:
Meloxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazoyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide-1,1-dioxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H13N3O4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
351.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,19H,1-2H3,(H,15,16)/b13-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
Általános leírás
A cell-permeable, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the oxicam family which preferentially inhibits the inducible isoform of COX-2 (IC50 = 4.7 µM) relative to COX-1 (IC50 = 36.6 µM). Also inhibits the growth of colorectal cancer cells in vitro.
A cell-permeable, non-steroidal, anti-inflammatory drug (NSAID) of the oxicam family that preferentially inhibits the inducible isoform of cyclooxygenase-2 (COX-2; IC50 = 4.7 µM) relative to cyclooxygenase-1 (COX-1; IC50 = 36.6 µM). Also inhibits the growth of colorectal cancer cells in vitro.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
COX-2
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 4.7 µM, 36.6 µM against the inducible isoform of COX-2 relative to COX-1, respectively
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Blanco, F.J., et al. 1999. J. Rheumatol. 26, 1366.
Davies, N.M., and Skjodt, N.M. 1999. Clin. Pharmacokinet. 36, 115.
Goldman, A.P., et al. 1998. Carcinogenesis 19, 2195.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2