Fontos dokumentumok
PHR2873
Ipratropium Bromide Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Tropic acid, Tropicamide Related Compound C, 2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1347530
API-család
ipratropium
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
mp
116-118 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)