Merck
1620005
USP
Stanozolol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
17β-Hydroxy-17α-methyl-5α-androstano[3,2-c]pyrazole, 5α-Androstane-17α-methyl-17β-ol-[3,2-c]pyrazole, Androstanazole, Stanazol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H32N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
328.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
stanozolol
gyártó/kereskedő neve
USP
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)O)[C@@]1(C)Cc5cn[nH]c5C2
InChI
1S/C21H32N2O/c1-19-11-13-12-22-23-18(13)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,24H,4-11H2,1-3H3,(H,22,23)/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKAJKIOFIWVMDJ-IYRCEVNGSA-N
Géninformáció
human ... AR(367)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Stanozolol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Stanozolol Tablets
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)